Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00809617_s1
          See other FOXS1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Foxs1
          Gene Name:
          forkhead box S1
          Gene Aliases:
          FREAC10, Fkh3, Fkhl18
          Chromosome Location:
          Chr.2: 152931898 - 152933208 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00809617_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Foxs1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_010226.2 NP_034356.1 1 1048 139
          GenBank mRNA AK077935.1 - 1 1049 139
          AK152669.1 - 1 1014 139
          BC096604.1 - 1 1015 5372625 139
          BC131937.1 - 1 1023 40130214 139
          BC131939.1 - 1 1023 40130216 139

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Foxs1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          winged helix/forkhead transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          blood vessel development
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          anatomical structure morphogenesis
          cell differentiation
          positive regulation of multicellular organism growth
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          neuromuscular process controlling balance
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21751993 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21751992 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21752058 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21752056 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21751995 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P296249 BC131939.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P296249 NM_010226.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P296249 AK077935.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P296249 AK152669.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P296249 BC096604.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P296249 BC131939.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P296249 NM_010226.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P296249 AK077935.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P296249 AK152669.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P296249 BC096604.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P118906 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P296249 BC131939.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P296249 NM_010226.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P296249 AK077935.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P296249 AK152669.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P296249 BC096604.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P296249 BC131939.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P296249 NM_010226.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P296249 AK077935.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P296249 AK152669.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P296249 BC096604.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P296249 BC131939.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P296249 NM_010226.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P296249 AK077935.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P296249 AK152669.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P296249 BC096604.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P296249 BC131939.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P296249 NM_010226.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P296249 AK077935.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P296249 AK152669.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P296249 BC096604.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21752003 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21751991 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21752027 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21752000 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21751985 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21751982 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21752018 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21751978 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21752026 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21752001 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21752005 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21751999 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21751981 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21752020 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21752023 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21752016 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21752007 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21751989 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21752011 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21751984 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21752009 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21751983 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21751993 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21752017 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21752012 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21751998 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21752013 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21751997 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21751986 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P118906 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P296249 BC131939.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P296249 NM_010226.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P296249 AK077935.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P296249 AK152669.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P296249 BC096604.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P296249 BC131939.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P296249 NM_010226.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P296249 AK077935.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P296249 AK152669.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P296249 BC096604.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P139947 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P118906 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01851541 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01248749 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01621417 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01621418 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01851542 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21752058 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21751993 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21751995 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21751992 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21752056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21752056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21751986 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01851542 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751963 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752011 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752030 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752009 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751969 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751972 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751974 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01995792 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01995793 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752007 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752051 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752036 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01476394 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751979 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752031 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751961 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751959 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752016 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01851548 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751986 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752024 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01188318 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751971 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751958 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752032 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752048 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751989 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752005 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751997 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752012 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751982 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751976 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01851555 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01465369 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751956 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752002 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752003 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01621418 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752001 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751978 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01851546 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751991 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751993 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751966 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01405320 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751957 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01465385 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752035 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752056 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21751965 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752028 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752026 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752013 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752017 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21752054 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01714448 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488674 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488675 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488676 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488677 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1437820_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10488673 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437820_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437820_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 14239_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 14239_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041702.mm.1 NM_010226.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041702.mm.1 NM_010226.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041702.mm.1 TC0200004919.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041704.mm.1 NM_010226.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041704.mm.1 NM_010226.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041704.mm.1 TC0200004919.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1437820_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1437820_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437820_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437820_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 774319 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6370603 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6370603 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006370603 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1256554 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1256554 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl18491.1.2_327-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6370603 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl18491.1.2_327-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6370603 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2935157 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2935157 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline