Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00835921_s1
          See other VMN1R15 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r15
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 15
          Gene Aliases:
          V1rc6
          Chromosome Location:
          Chr.6: 57258149 - 57259048 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00835921_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r15
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053236.2 NP_444466.2 1 336 131
          GenBank mRNA BC115501.1 - 1 336 40100944 131
          BC115502.1 - 1 336 40100945 131

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600000691.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r15

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          sensory perception of chemical stimulus
          receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1973099 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P102136 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1973099 - -
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P303018 NM_053236.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P303018 BC115501.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P303018 BC115502.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478358 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478379 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478394 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478388 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478364 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478367 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478373 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478351 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478402 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478398 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478352 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478381 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478386 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478360 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478363 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478366 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478370 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478383 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478375 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478368 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478390 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478372 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478382 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478356 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478403 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478385 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478374 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478354 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478399 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P102136 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P303018 NM_053236.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P303018 BC115501.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P303018 BC115502.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P117547 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P102136 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05571644 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05182374 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05182382 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05182376 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05182385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478412 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478358 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478366 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478388 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478356 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478400 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478353 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478390 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478382 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478398 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478386 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05075215 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478379 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478394 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478370 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478368 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478402 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05018103 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478381 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05018106 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478351 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478373 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478341 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05571644 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478375 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478345 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478403 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05342999 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05182374 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478352 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478396 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478374 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478361 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478383 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10538583 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422392_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10538582 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422392_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422392_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 113863_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 113863_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600005304.mm.1 TC0600000691.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600005304.mm.1 NM_053236.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600005304.mm.1 NM_053236.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1422392_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422392_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422392_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422392_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422392_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422392_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1740427 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1740427 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001740427 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2435692 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2435692 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00113863.1_93-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1740427 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00113863.1_93-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1740427 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2435692 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2435692 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline