Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01236207_m1
          See other AI846148 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          AI846148
          Gene Name:
          expressed sequence AI846148
          Gene Aliases:
          1700105P06Rik
          Chromosome Location:
          Chr.19: 7356463 - 7383026 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01236207_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: AI846148
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033139.3 NP_001028311.2 5 - 6 1157 81
          GenBank mRNA AK090385.1 - 5 - 6 1126 81
          AK142757.1 - 4 - 5 553 81
          AK163590.1 - 5 - 6 958 81
          AK166227.1 - 5 - 6 1127 81
          BC125249.1 - 5 - 6 985 40059530 81

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1900001042.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939557 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939552 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939555 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939553 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939558 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939559 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939551 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939560 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939554 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939561 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P128055 BB521470.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P128055 AK090385.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P128055 AK142757.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P128055 NM_001033139.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1959338 BC125249.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1959338 AK166227.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1959338 AK163590.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1959338 AK090385.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1959338 AK142757.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 327643 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 565266 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 460387 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 970573 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 237457 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 958312 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 528133 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 658117 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 401448 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 518088 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 1993 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 745158 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 590778 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 767658 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 89709 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 144577 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 25220 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P140062 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1959338 BC125249.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1959338 AK166227.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1959338 AK163590.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1959338 AK090385.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1959338 AK142757.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P128055 BB521470.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P128055 AK090385.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P128055 AK142757.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P128055 NM_001033139.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939571 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939556 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939548 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939570 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939552 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939572 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939568 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939544 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939555 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939550 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939574 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939561 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939565 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939553 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939575 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939562 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939546 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939560 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31939566 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03546169 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09098614 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P140062 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P291588 AK090385.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P03546169 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P140062 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939558 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939557 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939555 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939552 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939560 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939559 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939553 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939561 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939554 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31939551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31939494 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14164550 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939585 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939540 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939581 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939566 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939567 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939544 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939543 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939570 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939555 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939542 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939574 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14350404 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939577 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939538 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14215241 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939531 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14397278 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939587 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14244899 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939583 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14195080 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939571 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939548 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939578 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939588 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939580 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939579 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939561 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939560 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939530 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14195086 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939582 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939565 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939553 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939546 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31939550 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10465676 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10465678 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10465681 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10465680 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10465675 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10465679 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10465677 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1438270_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436663_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10465673 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438270_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430061_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438270_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430061_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436663_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436663_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68229_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68229_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900009767.mm.1 NM_001033139.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900009767.mm.1 NM_001033139.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900009767.mm.1 TC1900001042.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900009766.mm.1 NM_001033139.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900009766.mm.1 NM_001033139.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900009766.mm.1 TC1900001042.mm.1 MTA TC
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436663_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436663_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438270_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438270_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 831821 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3162431 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3162431 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_85701645-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3162431 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3162431 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) GI_85701645-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-jczsd:80/100.66.76.149:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline