Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01259928_s1
          See other PCDHB22 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pcdhb22
          Gene Name:
          protocadherin beta 22
          Gene Aliases:
          Pcdhb15, PcdhbV
          Chromosome Location:
          Chr.18: 37518353 - 37521419 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01259928_s1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pcdhb22
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053147.3 NP_444377.3 1 2716 122
          GenBank mRNA AF326315.1 - 1 2588 122
          AK043492.1 - 1 2717 122
          AK143176.1 - 1 3199 122
          BC094239.1 - 2 2189 30606144 122

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pcdhb22

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cadherin

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P515649 BC094239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P515649 AK143176.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P515649 AF326315.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P515649 AK043492.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P515649 NM_053147.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P515649 BC094239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P515649 AK143176.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P515649 AF326315.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P515649 AK043492.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P515649 NM_053147.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 835291 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P160597 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P515649 BC094239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P515649 AK143176.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P515649 AF326315.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P515649 AK043492.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P515649 NM_053147.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P515649 BC094239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P515649 AK143176.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P515649 AF326315.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P515649 AK043492.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P515649 NM_053147.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P515649 BC094239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P515649 AK143176.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P515649 AF326315.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P515649 AK043492.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P515649 NM_053147.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P515649 BC094239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P515649 AK143176.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P515649 AF326315.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P515649 AK043492.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P515649 NM_053147.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628766 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628771 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628778 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628768 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628776 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628783 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628786 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628788 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628770 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628769 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628761 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628764 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P160597 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P515649 BC094239.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P515649 AK143176.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P515649 AF326315.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P515649 AK043492.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P515649 NM_053147.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P515649 BC094239.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P515649 AK143176.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P515649 AF326315.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P515649 AK043492.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P515649 NM_053147.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111913 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P160597 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13891056 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13930091 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13891058 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13672542 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13891057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628719 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13930085 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628776 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628774 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628802 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628809 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628803 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628763 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628761 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628818 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628771 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628815 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628806 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628766 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628770 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628769 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628798 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628805 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628789 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628808 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628812 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628810 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628764 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628814 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628781 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628768 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628788 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628772 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628778 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628800 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628786 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628801 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455142 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455143 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455144 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455145 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455141 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455140 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1418941_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10455139 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438106_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418941_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438106_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418941_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 93893_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 93893_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002884.mm.1 NM_053147.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002884.mm.1 NM_053147.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002884.mm.1 TC1800000378.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1418941_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418941_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438106_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438106_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418941_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418941_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418941_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418941_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 753913 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 610397 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000610397 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2640457 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2640457 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl093893.1_19-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 610397 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl093893.1_19-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 610397 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2640457 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2640457 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline