Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01328944_m1
          See other METTL5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mettl5
          Gene Name:
          methyltransferase like 5
          Gene Aliases:
          2810410A08Rik
          Chromosome Location:
          Chr.2: 69871195 - 69885984 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01328944_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mettl5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029280.4 NP_083556.2 5 - 6 795 104
          NR_110977.1 4 - 5 712 104
          GenBank mRNA AK013063.1 - 4 - 5 695 104
          AV480399.1 - 3 - 4 169 104
          BC027547.1 - 5 - 6 726 1531973 104
          BE995710.1 - 2 - 3 104

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003705.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          methylation
          rRNA (adenine-N6,N6-)-dimethyltransferase activity
          nucleic acid binding
          protein C-terminal carboxyl O-methyltransferase activity
          tRNA (guanine-N2-)-methyltransferase activity
          methyltransferase activity
          C-methyltransferase activity
          N-methyltransferase activity
          O-methyltransferase activity
          S-methyltransferase activity
          RNA methyltransferase activity
          mRNA methyltransferase activity
          tRNA methyltransferase activity
          protein methyltransferase activity
          2-polyprenyl-6-methoxy-1,4-benzoquinone methyltransferase activity
          rRNA methyltransferase activity
          rRNA (uridine-2'-O-)-methyltransferase activity
          rRNA (adenine-N6-)-methyltransferase activity
          DNA-methyltransferase activity
          tRNA (guanine-N1-)-methyltransferase activity
          rRNA (cytosine-C5-)-methyltransferase activity
          selenocysteine methyltransferase activity
          arginine N-methyltransferase activity
          protein-arginine N-methyltransferase activity
          lysine N-methyltransferase activity
          protein-lysine N-methyltransferase activity
          tRNA (uracil) methyltransferase activity
          tRNA (guanine) methyltransferase activity
          tRNA (adenine) methyltransferase activity
          tRNA (cytosine) methyltransferase activity
          tRNA (cytosine-5-)-methyltransferase activity
          tRNA (adenine-N1-)-methyltransferase activity
          rRNA (adenine) methyltransferase activity
          rRNA (cytosine) methyltransferase activity
          rRNA (guanine) methyltransferase activity
          rRNA (uridine) methyltransferase activity
          transferase activity
          protein C-terminal leucine carboxyl O-methyltransferase activity
          1-phenanthrol methyltransferase activity
          protein-arginine N5-methyltransferase activity
          methylarsonite methyltransferase activity
          dimethylarsinite methyltransferase activity
          4,5-dihydroxybenzo(a)pyrene methyltransferase activity
          1-hydroxypyrene methyltransferase activity
          1-hydroxy-6-methoxypyrene methyltransferase activity
          demethylmenaquinone methyltransferase activity
          cobalt-precorrin-6B C5-methyltransferase activity
          cobalt-precorrin-7 C15-methyltransferase activity
          cobalt-precorrin-5B C1-methyltransferase activity
          cobalt-precorrin-3 C17-methyltransferase activity
          dimethylamine methyltransferase activity
          hydroxyneurosporene-O-methyltransferase activity
          tRNA (adenine-57, 58-N(1)-) methyltransferase activity
          methylamine-specific methylcobalamin:coenzyme M methyltransferase activity
          trimethylamine methyltransferase activity
          methanol-specific methylcobalamin:coenzyme M methyltransferase activity
          monomethylamine methyltransferase activity
          P-methyltransferase activity
          Se-methyltransferase activity
          2-phytyl-1,4-naphthoquinone methyltransferase activity
          tRNA (uracil-2'-O-)-methyltransferase activity
          tRNA (cytosine-2'-O-)-methyltransferase activity
          phosphomethylethanolamine N-methyltransferase activity
          tRNA (cytosine-3-)-methyltransferase activity
          rRNA (cytosine-2'-O-)-methyltransferase activity
          rRNA (cytosine-N4-)-methyltransferase activity
          trihydroxyferuloyl spermidine O-methyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21311539 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21311538 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21311540 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078650 AK133594.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2090349 AV480399.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2090349 NM_029280.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2090349 BC003820.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2090349 BC106150.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2090349 L00993.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078645 AK133594.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078645 AV480399.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078645 BE995710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078645 NM_029280.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 806770 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 271168 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 337397 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 257355 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 18569 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 96088 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 84359 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 482599 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 150856 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P143153 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P112277 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078645 AK133594.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078645 AV480399.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078645 BE995710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078645 NM_029280.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078650 AK133594.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2090349 AV480399.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2090349 NM_029280.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2090349 BC003820.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2090349 BC106150.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2090349 L00993.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P143153 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P250459 AV480399.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P250459 AK013063.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P250459 BC027547.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P250459 BE995710.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P250459 NM_029280.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P250465 BC027547.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P143153 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01386201 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01326232 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01386205 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01386198 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01384243 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01386202 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21311539 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21311538 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21311540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311458 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21311409 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02057174 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01326232 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01594949 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311536 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311530 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311515 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311525 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311516 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01628418 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311549 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311552 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311505 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311546 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01347727 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311524 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311511 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311553 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311507 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311527 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311557 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311543 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311518 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311528 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01384243 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311550 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01962533 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311517 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311538 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311542 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01386201 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311509 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311508 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311559 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311534 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311520 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311513 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01601172 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311522 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21311506 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10483556 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10483554 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10483557 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10483558 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10483550 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10483555 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10483551 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10483553 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10483549 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1460519_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10483548 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460519_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460519_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75422_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75422_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200031731.mm.1 NM_029280.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200031731.mm.1 TC0200003705.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200031729.mm.1 NM_029280.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200031729.mm.1 TC0200003705.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1460519_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1460519_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92191_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92191_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460519_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460519_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1460519_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1460519_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 583686 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2657009 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2685969 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2657009 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2685969 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline