Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01334878_m1
          See other CENPV GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cenpv
          Gene Name:
          centromere protein V
          Gene Aliases:
          3110013H01Rik, AA671303, Prr6
          Chromosome Location:
          Chr.11: 62524944 - 62539502 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01334878_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cenpv
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_028448.1 NP_082724.1 3 - 4 570 71
          GenBank mRNA AK014046.1 - 3 - 4 570 71
          BC147794.1 - 3 - 4 532 9087511 71
          BC147795.1 - 3 - 4 532 9087512 71
          BC147835.1 - 3 - 4 532 9087552 71
          BC147837.1 - 3 - 4 532 9087554 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100002938.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ameboidal-type cell migration
          cell cycle
          mitotic nuclear division
          metabolic process
          pericentric heterochromatin assembly
          positive regulation of cytokinesis
          regulation of chromosome organization
          centromere complex assembly
          cell division
          molecular_function
          carbon-sulfur lyase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P160344 BP771180.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P160344 BC038868.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P160344 NM_028448.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P160344 AK014046.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P160344 BP771180.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P160344 BC038868.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P160344 NM_028448.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P160344 AK014046.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 915507 AK138361.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 915507 AK141657.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 915507 BC050989.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 915507 L39770.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 915507 NM_010262.3 refseq_mrna_mouse_NM
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 915507 Z48800.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 657294 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 134624 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 391892 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 429859 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 32378 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 364888 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 135558 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 165126 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P144108 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P131146 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P160344 BP771180.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P160344 BC038868.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P160344 NM_028448.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P160344 AK014046.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P160344 BP771180.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P160344 BC038868.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P160344 NM_028448.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P160344 AK014046.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07367976 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P144108 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P131146 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P160344 BP771180.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P160344 BC038868.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P160344 NM_028448.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P160344 AK014046.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P160344 BP771180.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P160344 BC038868.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P160344 NM_028448.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P160344 AK014046.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P114082 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P131146 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P144108 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854496 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854476 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854453 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854488 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854489 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854463 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854473 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09557260 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854470 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854462 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854446 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854456 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854448 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854455 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854464 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854494 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09557264 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854478 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854487 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854491 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854450 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09114013 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27854479 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10386911 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10386915 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10386910 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10386912 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10386913 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10386914 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1428706_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10386909 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428706_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428706_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73139_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73139_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100026800.mm.1 NM_028448.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100026800.mm.1 NM_028448.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100026800.mm.1 TC1100002938.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100026796.mm.1 NM_028448.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100026796.mm.1 NM_028448.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100026796.mm.1 TC1100002938.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1428706_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428706_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 162491_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160204_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 162491_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160204_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1428706_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1428706_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1428706_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1428706_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 621581 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2664729 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2664729 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline