Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00563291_m1
          See other CPD GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cpd
          Gene Name:
          carboxypeptidase D
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 63325764 - 63389811 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00563291_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cpd
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012836.2 NP_036968.1 8 - 9 2173 81
          GenBank mRNA AF284830.1 - 8 - 9 1530 81
          U62897.1 - 8 - 9 2173 81

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000001097.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Protease Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cpd

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          cellular response to interleukin-2
          metallocarboxypeptidase activity
          serine-type carboxypeptidase activity
          zinc ion binding
          protein complex binding
          protein phosphatase 2A binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P363181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 760761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 179202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16122 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P363181 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P363181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P363181 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P363181 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700929828 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700524190 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100646 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8863 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104550 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23075 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33605 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700929828 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700524190 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736508 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736505 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736500 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736490 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736507 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736497 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736494 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736492 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736506 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736504 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736502 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736493 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736498 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736491 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736489 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736487 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736501 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736488 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736496 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736495 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736499 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736503 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10736486 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369215_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369215_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389924_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389924_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369215_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369215_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000009894.rn.1 TC1000001097.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389924_at - -
          Rat Expression Set 230 1369215_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1369215_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1389924_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736486 - -
          Rat Genome U34 Set U62897_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21557575 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362981 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67793 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline