Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00593869_m1
          See other SPDYA GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Spdya
          Gene Name:
          speedy/RINGO cell cycle regulator family member A
          Gene Aliases:
          Gs4, Lm23, Spdy1, Spy1
          Chromosome Location:
          Chr.6: 23498513 - 23543239 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00593869_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Spdya
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138855.1 NP_620210.1 5 - 6 642 91
          XM_006239766.1 XP_006239828.1 5 - 6 876 91
          XM_006239767.2 XP_006239829.1 5 - 6 840 91
          XM_006239768.2 XP_006239830.1 5 - 6 707 91
          XM_008764502.1 XP_008762724.1 5 - 6 1542 91
          GenBank mRNA AF492385.1 - 5 - 6 642 91
          BC078729.1 - 4 - 5 565 7134092 91

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600001973.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Spdya

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G1/S transition of mitotic cell cycle
          cellular response to DNA damage stimulus
          male meiosis
          multicellular organism development
          positive regulation of cell proliferation
          positive regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          protein kinase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P529780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 956396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150452 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P529780 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P529780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P529780 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P529780 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93948 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79513 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50714 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3744 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888686 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888687 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888688 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888690 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888685 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888691 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888689 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10888684 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386597_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386596_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386596_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381158_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369469_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369469_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386597_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381158_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381158_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381158_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369469_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369469_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386596_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386597_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386597_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386596_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600014076.rn.1 TC0600001973.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1386596_at - -
          Rat Expression Set 230 1369469_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1386597_PM_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1386596_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369469_PM_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1386597_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1381158_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1381158_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888684 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI101556_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21562458 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360873 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54144 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline