Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01410143_m1
          See other SCRN1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Scrn1
          Gene Name:
          secernin 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 84678978 - 84740988 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01410143_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Scrn1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025063.1 NP_001020234.1 7 - 8 1260 110
          XM_006236512.2 XP_006236574.1 7 - 8 1248 110
          XM_008762916.1 XP_008761138.1 7 - 8 1112 110
          GenBank mRNA BC079152.1 - 7 - 8 1260 7128646 110

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400002939.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Scrn1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          exocytosis
          dipeptidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P832159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 129633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12899 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P832159 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P832159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P832159 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61771 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33427 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52382 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89893 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9426 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62379 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862636 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862638 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862640 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862642 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862641 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862637 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862635 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862639 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10862634 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392963_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392963_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392963_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392963_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400020938.rn.1 TC0400002939.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1392963_at - -
          Rat Expression Set 230 1392963_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862634 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI072652_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21852823 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362923 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline