Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01454881_g1
          See other DFNB31 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dfnb31
          Gene Name:
          deafness, autosomal recessive 31
          Gene Aliases:
          Cip98, Whrn
          Chromosome Location:
          Chr.5: 79235541 - 79317206 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01454881_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dfnb31
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_181088.1 NP_851602.1 12 - 13 2582 85
          GenBank mRNA AY227205.1 - 12 - 13 2582 85

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500002891.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dfnb31

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          retina homeostasis
          sensory perception of sound
          positive regulation of gene expression
          sensory perception of light stimulus
          inner ear receptor stereocilium organization
          protein domain specific binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P165513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 581312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143054 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P165513 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P165513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P165513 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P165513 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84760 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49553 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10593 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11660 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17195 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877520 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877523 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877511 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877508 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877522 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877519 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877510 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877515 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877514 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877509 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877517 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877516 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877512 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877521 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10877507 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372434_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372434_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372434_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372434_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500021675.rn.1 TC0500002891.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372434_at - -
          Rat Expression Set 230 1372434_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877507 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI112639_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21257081 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363569 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61567 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline