Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01479396_g1
          See other DAK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dak
          Gene Name:
          dihydroxyacetone kinase 2 homolog (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          RGD1311026
          Chromosome Location:
          Chr.1: 226642901 - 226657698 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01479396_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dak
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001039031.1 NP_001034120.1 17 - 18 1860 75
          XM_006231056.2 XP_006231118.1 17 - 18 1746 75
          XM_006231057.2 XP_006231119.2 17 - 18 2029 75
          GenBank mRNA BC098925.1 - 17 - 18 1860 7112371 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100007260.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cyclase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glycerol metabolic process
          cellular carbohydrate metabolic process
          regulation of innate immune response
          carbohydrate phosphorylation
          glycerone kinase activity
          ATP binding
          FAD-AMP lyase (cyclizing) activity
          metal ion binding
          triokinase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P166046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178027 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P166046 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P166046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P166046 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P166046 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52364 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728748 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728742 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728749 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728752 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728753 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728740 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728743 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728746 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728738 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728744 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728745 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728751 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728741 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728750 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728739 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728737 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728747 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10728736 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377048_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397699_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397699_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377048_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397699_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377048_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397699_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377048_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100058704.rn.1 TC0100007260.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100058703.rn.1 TC0100007260.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1377048_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377048_at - -
          Rat Expression Set 230 1397699_at - -
          Rat Expression Set 230 1397699_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728736 - -
          Rat Genome U34 Set rc_H31813_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21518722 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline