Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01487522_m1
          See other PTER GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pter
          Gene Name:
          phosphotriesterase related
          Gene Aliases:
          Rpr-1, Rpr1
          Chromosome Location:
          Chr.17: 80250443 - 80311987 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01487522_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pter
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022224.2 NP_071560.2 4 - 5 898 74
          XM_006254290.2 XP_006254352.2 4 - 5 4167 74
          XM_006254291.2 XP_006254353.1 4 - 5 985 74
          GenBank mRNA BC078833.1 - 4 - 5 898 7110694 74

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700001036.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pter

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          esterase hydrolase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          catabolic process
          epithelial cell differentiation
          zinc ion binding
          hydrolase activity, acting on ester bonds

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P728469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 188456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159231 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P728469 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P728469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P728469 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P728469 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15557 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P920991 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54289 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86013 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52424 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13797 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58540 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796442 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796444 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796443 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796441 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10796440 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387851_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387851_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387851_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387851_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700007122.rn.1 TC1700001036.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387851_at - -
          Rat Expression Set 230 1387851_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796440 - -
          Rat Genome U34 Set X99477cds_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA964004_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22378303 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650403 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52601 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline