Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01516129_m1
          See other CSF3R GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Csf3r
          Gene Name:
          colony stimulating factor 3 receptor (granulocyte)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 144031352 - 144050945 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01516129_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Csf3r
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106685.1 NP_001100155.1 6 - 7 843 66
          XM_008764007.1 XP_008762229.1 6 - 7 1081 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500001458.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cytokine-mediated signaling pathway
          neutrophil chemotaxis
          regulation of myeloid cell differentiation
          amelogenesis
          molecular_function
          cytokine receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P018271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 548948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162738 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P018271 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P018271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P018271 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P220455 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34693 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17394 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73095 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871959 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871961 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871967 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871970 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871974 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871973 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871963 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871960 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871969 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871968 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871971 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871966 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871964 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871962 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871965 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871958 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10871957 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386009_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386009_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500010236.rn.1 TC0500001458.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1386009_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1386009_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871957 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21726405 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370312 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-fvx7n:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline