Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01642323_g1
          See other CYP4A8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyp4a8
          Gene Name:
          cytochrome P450, family 4, subfamily a, polypeptide 8
          Gene Aliases:
          Cyp4a12
          Chromosome Location:
          Chr.5: 133978953 - 134008255 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01642323_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cyp4a8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031605.2 NP_113793.2 9 - 10 1234 67
          GenBank mRNA BC081771.1 - 9 - 10 1234 7108258 67
          M37828.1 - 9 - 10 1224 67

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cyp4a8

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxygenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          kidney development
          fatty acid metabolic process
          arachidonic acid metabolic process
          response to testosterone
          lauric acid metabolic process
          oxidation-reduction process
          monooxygenase activity
          iron ion binding
          heme binding
          aromatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P040989 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P040994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85595 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P040994 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P040989 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P040994 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P040989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P040989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P040994 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P735495 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701719013 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700296634 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700296865 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701792948 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5001 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102336 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78437 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701719013 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700296865 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701792948 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700296634 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878776 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878771 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878768 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878773 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878772 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878769 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878770 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878778 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878774 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878779 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878775 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878777 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10878767 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368607_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393894_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393894_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368607_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393894_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368607_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368607_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393894_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500024589.rn.1 TC0500003387.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500024590.rn.1 TC0500003387.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500024591.rn.1 TC0500003387.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368607_at - -
          Rat Expression Set 230 1393894_at - -
          Rat Expression Set 230 1368607_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393894_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878767 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA893011_at - -
          Rat Genome U34 Set M37828_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI232277_at - -
          Rat Genome U34 Set M37828_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21811381 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22402860 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369586 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58893 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline