Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn03417368_gH
          See other VOM2R59 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vom2r59
          Gene Name:
          vomeronasal 2 receptor, 59
          Gene Aliases:
          RGD1566381
          Chromosome Location:
          Chr.12: 3969493 - 4032641 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn03417368_gH
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vom2r59
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001099466.1 NP_001092936.1 6 2250 123

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          G-protein coupled receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P186625 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P029571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172764 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P029571 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P186625 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P029571 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P186625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P186625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P029571 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P496653 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47699 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103281 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756068 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756060 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756067 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756066 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756064 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756061 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756062 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756063 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756065 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10756059 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756059 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354267 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline