Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Ss06879304_m1
See other SLMAP GE Assays ›
Gene Symbol:
SLMAP
Gene Name:
sarcolemma associated protein
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.13: 39571930 - 39720229 on Build Sscrofa11.1
Species:
Pig
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Ss06879304_m1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
4,430.00
Your Price
Online offer:
4430.0
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: SLMAP
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_021069013.1
XP_020924672.1
2106
97
XM_021069014.1
XP_020924673.1
2929
97
XM_021069015.1
XP_020924674.1
2106
97
XM_021069017.1
XP_020924676.1
2929
97
XM_021069018.1
XP_020924677.1
2055
97
XM_021069019.1
XP_020924678.1
2878
97
XM_021069020.1
XP_020924679.1
2055
97
XM_021069021.1
XP_020924680.1
2043
97
XM_021069022.1
XP_020924681.1
2878
97
XM_021069023.1
XP_020924682.1
2778
97
XM_021069024.1
XP_020924683.1
2866
97
XM_021069025.1
XP_020924684.1
2866
97
XM_021069026.1
XP_020924685.1
2004
97
XM_021069028.1
XP_020924687.1
2827
97
XM_021069029.1
XP_020924688.1
2004
97
XM_021069030.1
XP_020924689.1
1992
97
XM_021069031.1
XP_020924690.1
2827
97
XM_021069032.1
XP_020924691.1
2815
97
XM_021069033.1
XP_020924692.1
1992
97
XM_021069034.1
XP_020924693.1
1983
97
XM_021069035.1
XP_020924694.1
2815
97
XM_021069036.1
XP_020924695.1
2806
97
XM_021069037.1
XP_020924696.1
1983
97
XM_021069039.1
XP_020924698.1
2806
97
XM_021069040.1
XP_020924699.1
1941
97
XM_021069041.1
XP_020924700.1
2764
97
XM_021069042.1
XP_020924701.1
1941
97
XM_021069043.1
XP_020924702.1
1932
97
XM_021069044.1
XP_020924703.1
2764
97
XM_021069045.1
XP_020924704.1
2755
97
XM_021069046.1
XP_020924705.1
2755
97
XM_021069047.1
XP_020924706.1
2743
97
XM_021069048.1
XP_020924707.1
1920
97
XM_021069051.1
XP_020924710.1
2743
97
XM_021069052.1
XP_020924711.1
1881
97
XM_021069053.1
XP_020924712.1
1875
97
XM_021069054.1
XP_020924713.1
1881
97
XM_021069055.1
XP_020924714.1
2704
97
XM_021069056.1
XP_020924715.1
2692
97
XM_021069057.1
XP_020924716.1
1818
97
XM_021069058.1
XP_020924717.1
2641
97
XM_021069059.1
XP_020924718.1
2641
97
GenBank mRNA
AK235671.1
-
9 - 10
863
97
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length between 86 and 100
Sus scrofa
Probe spans exons
Panther Classification:
Molecular Function -
scaffold/adaptor protein
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline