Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Ss06910190_m1
See other USP54 GE Assays ›
Gene Symbol:
USP54
Gene Name:
ubiquitin specific peptidase 54
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.14: 76307223 - 76439842 on Build Sscrofa11.1
Species:
Pig
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Ss06910190_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: USP54
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_021072538.1
XP_020928197.1
4357
92
XM_021072539.1
XP_020928198.1
3448
92
XM_021072540.1
XP_020928199.1
4372
92
XM_021072541.1
XP_020928200.1
3635
92
XM_021072543.1
XP_020928202.1
2964
92
XM_021072544.1
XP_020928203.1
4356
92
XM_021072545.1
XP_020928204.1
4357
92
XM_021072546.1
XP_020928205.1
4311
92
XM_021072547.1
XP_020928206.1
4310
92
XM_021072548.1
XP_020928207.1
4310
92
XM_021072549.1
XP_020928208.1
3588
92
XM_021072550.1
XP_020928209.1
2933
92
XM_021072551.1
XP_020928210.1
4355
92
XM_021072552.1
XP_020928211.1
4355
92
XM_021072554.1
XP_020928213.1
4308
92
XM_021072555.1
XP_020928214.1
4139
92
XM_021072556.1
XP_020928215.1
4354
92
XM_021072557.1
XP_020928216.1
4138
92
XM_021072558.1
XP_020928217.1
3397
92
XM_021072559.1
XP_020928218.1
4308
92
XM_021072560.1
XP_020928219.1
3397
92
XM_021072561.1
XP_020928220.1
4138
92
XM_021072562.1
XP_020928221.1
3228
92
XM_021072563.1
XP_020928222.1
2315
92
XM_021072565.1
XP_020928224.1
2185
92
XM_021072566.1
XP_020928225.1
4136
92
XM_021072567.1
XP_020928226.1
3225
92
XM_021072568.1
XP_020928227.1
4135
92
XM_021072569.1
XP_020928228.1
3224
92
XM_021072570.1
XP_020928229.1
2752
92
XM_021072571.1
XP_020928230.1
4360
92
XM_021072572.1
XP_020928231.1
4358
92
GenBank mRNA
AK393777.1
-
1 - 2
290
92
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length between 86 and 100
3' Most
Recommended Assay
Sus scrofa
Probe spans exons
Panther Classification:
Molecular Function -
cysteine protease
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline