Hêtre Faits, symptômes et traitement des allergènes
Dotés d’une écorce lisse et gris acier, les hêtres sont des arbres d’ornement et de bois d’œuvre à feuilles caduques originaires des climats subtropicaux et tempérés de l’hémisphère nord.1 Pollinisés par le vent, les hêtres s’apparentent aux chênes et produisent des pollens allergisants rarement à l’origine d’allergies au pollen.2,3
Les hêtres se trouvent principalement dans les climats subtropicaux et tempérés de l’hémisphère nord.1
De nombreux patients allergiques au hêtre peuvent présenter des symptômes lorsqu’ils sont exposés à d’autres allergènes tels que les pollens d’arbres, d’herbacées ou de graminées, ce qui rend difficile la détermination du pollen à l’origine des symptômes, en particulier lorsque les saisons polliniques se chevauchent. C’est ce qu’on appelle la réactivité croisée ; ce phénomène se produit lorsque le système immunitaire de votre corps identifie les protéines ou les molécules présentes dans différentes substances comme étant structurellement similaires ou biologiquement liées, déclenchant ainsi une réponse. Les autres allergènes respiratoires pouvant provoquer des réactions associées à l’allergie au pollen de hêtre sont les pollens de graminées et de bouleau, d’aulne, de noisetier et de chêne.8
Si vous souffrez de démangeaisons de la bouche ou de la gorge après avoir mangé des fruits frais ou des légumes crus, il est possible que vous souffriez du syndrome d’allergie orale (SAO), parfois appelé syndrome d’allergie pollens-aliments (SAPA). Ce syndrome est causé par la réaction de votre système immunitaire à des protéines ou des molécules similaires, présentes dans différents allergènes. Il est assez courant ; en effet, jusqu’à 25 % des enfants atteints de rhinite allergique (c’est-à-dire de rhume des foins) souffrent également de SAO.5 Les aliments d’origine végétale courants qui sont impliqués dans le SAO observé dans l’allergie au hêtre comprennent la pomme, la cerise, la pêche, la noisette, l’arachide, la carotte, le céleri, le soja, la fraise, entre autres.8
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
La prise en charge de la rhinite allergique comprend l’éviction des allergènes pertinents, le traitement symptomatique et l’immunothérapie allergénique.5-7
Les symptômes d’allergie au bouleau peuvent être similaires à ceux de nombreuses autres allergies aux pollens et peuvent inclure :4,5
Si vous êtes sensibilisé(e) au hêtre et si vous souffrez d’asthme, les pollens des arbres peuvent déclencher ou aggraver les symptômes de l’asthme, tels que la toux et la respiration sifflante.4,5
Parallèlement à votre histoire clinique, des tests cutanés ou des tests sanguins d’IgE spécifiques peuvent aider à déterminer si vous êtes sensibilisé(e) à un allergène particulier. Si vous avez reçu un diagnostic d’allergie, votre médecin vous proposera un plan de prise en charge des symptômes.
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
Les pollens d’arbres étant fréquents au printemps, les hêtres produisent généralement du pollen entre mars et mai dans l’hémisphère nord, en fonction de la latitude et de l’altitude.3,4 Le hêtre commun, indigène d’Europe, et le hêtre américain sont deux des espèces de hêtres les plus connues, le premier produisant beaucoup plus de pollen que son homologue américain.1,3