Mûrier Faits, symptômes et traitement des allergènes
Cultivés pour leurs fruits et comme source alimentaire importante pour les vers à soie, les mûriers sont composés de trois espèces majeures : rouge, blanc et noir.1 Propagé par le vent, le pollen de mûrier est un allergène respiratoire important dans de nombreuses régions, et l’arbre est considéré comme un pollinisateur puissant potentiellement très allergénique.2,3,4
Les mûriers rouges se trouvent en Amérique du Nord, tandis que les mûriers blancs sont originaires d’Asie et ont été cultivés dans le sud de l’Europe. La plus commune des trois espèces, le mûrier noir, est originaire de l’Asie occidentale et s’est propagée vers l’ouest en Europe et en Amérique du Nord.1
De nombreux patients allergiques au mûrier présentent des symptômes lorsqu’ils sont exposés à d’autres allergènes tels que les pollens d’arbres, d’herbacées ou de graminées, ce qui rend difficile la détermination du pollen à l’origine des symptômes, en particulier lorsque les saisons polliniques se chevauchent. C’est ce que l’on appelle la réactivité croisée ; ce phénomène se produit lorsque le système immunitaire de votre corps identifie les protéines ou les molécules présentes dans différentes substances comme étant structurellement similaires ou biologiquement liées, ce qui déclenche une réponse.9 D’autres allergènes respiratoires pouvant provoquer des réactions associées à l’allergie au pollen de mûrier sont le pollen de bouleau, de pariétaire et d’olivier.10
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
La prise en charge de la rhinite allergique comprend l’éviction des allergènes pertinents, le traitement symptomatique et l’immunothérapie allergénique.6-8
Les symptômes d’allergie au mûrier peuvent être similaires à ceux de nombreuses autres allergies au pollen et peuvent inclure :5,6
Si vous êtes sensibilisé(e) au mûrier et si vous souffrez d’asthme, le pollen des arbres peut déclencher ou aggraver les symptômes de l’asthme, tels que la toux et la respiration sifflante.5,6
Parallèlement à votre histoire clinique, des tests cutanés ou des tests sanguins d’IgE spécifiques peuvent aider à déterminer si vous êtes sensibilisé(e) à un allergène particulier. Si vous avez reçu un diagnostic d’allergie, votre médecin vous proposera un plan de prise en charge des symptômes.
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
Bien que le pollen d’arbre soit commun au printemps, les mûriers pollinisent à la fois en hiver et au printemps.2,5