蕎麥 過敏原基本資料、症狀和治療
Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Get detailed information on whole allergens and allergen components.
Ready to test a patient?
Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Get detailed information on whole allergens and allergen components.
Ready to test a patient?
蕎麥 (又名普通蕎麥) 富含蛋白質和碳水化合物,但也提供少量維生素 B1 和 B2 以及芸香苷,一種具有抗氧化能力的成分。1,2 去殼蕎麥仁的烹飪和食用方式與米飯相似,而且蕎麥粉可以與小麥粉混合,創造出各種菜餚,包括可麗餅和麵條 (如蕎麥麵、拉麵、素麵和烏龍麵) 等受歡迎的選項。1,3 但是,蕎麥會導致嚴重的反應,例如過敏者的全身型過敏性反應,所以被視為一種嚴重的食物過敏原。2 各種形式的過敏反應可能透過攝入、職業上的接觸和透過裝滿蕎麥殼的枕頭於家中接觸而發生。4 就對蕎麥過敏的人而言,吸入蕎麥粉也會造成反應。2
在美國、西歐大部分地區和澳洲,蕎麥過敏的總體盛行率為 2.8%,不包括對樺樹花粉過敏的族群則盛行率是 2.2%。5 然而,在日本,蕎麥是第六常見食物過敏來源,同時也是引起與食物相關全身型過敏性反應的第四大原因。6 雖然韓國和日本兒童蕎麥過敏的年齡中位數分別為 7 歲和 7.4 歲,但大多數兒童最終會擺脫蕎麥過敏。日本的研究顯示,72% 的蕎麥過敏兒童在達到年齡中位數 7 歲時便具有耐受性。此外,過去對蕎麥有全身型過敏性反應的兒童,有三分之二在經歷時間中位 10.5 年的飲食排除期後,便具有耐受性。7
許多菜餚中都有蕎麥或蕎麥粉,例如餃子、蕎麥煎餅 (鹹薄餅)、湯、粥、義大利麵、披薩、曲奇餅、香腸、啤酒、麵條 (例如蕎麥麵和韓式麵條)、蕎麥凍 (韓國蕎麥凍)、短扁寬麵 (一種義大利麵)、義大利蕎麥玉米糊、俄羅斯傳統薄煎餅和荷蘭小鬆餅。2,13 此外,因為蕎麥在植物學上與小麥沒有關聯,所以蕎麥之於對小麥過敏的人而言通常是安全的。13 因此,蕎麥經常用於製造無麩質食品。2 蕎麥糠 (即外殼) 有時會作為枕頭填充物。4
有些蕎麥過敏者在吃其他看似無關的食物時,也可能出現症狀。這稱為交叉反應,當人體的免疫系統認定不同物質中的蛋白質或成分在結構上相似或生物學上相關,就會發生交叉反應,從而引發免疫反應。5 數項案例研究顯示,蕎麥與乳膠、椰子和罌粟籽之間有交叉反應。2
如果您在食用蕎麥或其他相關的新鮮水果、生菜或木本堅果後,出現口部或耳朵搔癢、喉嚨發癢,口部有蕁麻疹,或唇部、口部、舌頭或咽喉腫脹,您可能患有花粉食物過敏症候群 (PFAS),亦稱為口部過敏症候群 (OAS)。此病症是由於您的免疫系統對食物和花粉中相似的蛋白質或成分產生反應所引起。10 這很常見,有研究指出罹患過敏性鼻炎 (即花粉熱) 的 8 歲兒童有高達 25% 也有 PFAS。14 食用蕎麥可能引起 OAS 的常見花粉過敏包括樹木 (例如樺樹)、草類和雜草的花粉。11
蕎麥中的某些致敏蛋白對加熱和消化穩定。因此,蕎麥過敏者可能有對任何形式的蕎麥 (烹煮、烘焙、加工或生的) 發生反應的風險。5
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
如果您對蕎麥過敏,您的醫護人員可能會向您推薦包括以下內容的計畫。2,15-18
您的醫護人員可能會指導您服用以下其中一種藥物來緩解您的過敏症狀:
如果您身邊的人出現過敏反應並且表現出休克徵象,請快速採取行動。檢查是否出現:皮膚蒼白、冰涼和濕冷;脈搏微弱、快速;呼吸困難;意識模糊;喪失意識。立即採取以下措施:
蕎麥過敏可從輕度到重度不等,並且可能隨時間而變化,從而出現一次發作症狀輕微,而另一次發作症狀嚴重的情況。雖然食物過敏症狀可在攝入後幾分鐘至數小時內出現,但大多數是在兩小時內出現。8 症狀可涉及皮膚、胃腸道、心血管系統和呼吸道,可能包括以下一種或多種:8,9
症狀也可能包括下列與口部過敏症候群 (OAS),即花粉食物過敏症候群 (PFAS),相關的症狀:10.11
蕎麥過敏也可引起運動誘發的全身型過敏性反應,這是一種罕見的疾病,個體在運動時出現 IgE 媒介的過敏反應,從而引起全身型過敏性反應。3,12
結合您的症狀史,皮膚點刺檢測或血清特異性 IgE 檢測有助於確定您是否對特定過敏原敏感。如果您確診患有過敏症,醫護人員將與您一起制定控制計畫。
請注意,大多數蕎麥過敏兒童長大後不再過敏,並且在童年後期對蕎麥具有耐受性。7血清特異性 IgE 檢測有助於確定過敏是否已因年齡增長而消失,以及是否可以重新食用該食物
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
由於蕎麥過敏反應是不可預測的,而且症狀從局部到全身反應都有,因此建議考慮為所有 IgE 媒介的食物過敏患者都開立腎上腺素處方。15