桃子 過敏原基本資料、症狀和治療
Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Get detailed information on whole allergens and allergen components.
Ready to test a patient?
Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Get detailed information on whole allergens and allergen components.
Ready to test a patient?
桃子生長在北半球和南半球的較溫暖的溫帶地區,且有數千種物種。1 桃子是一種有白色、黃色或紅色果肉的核果,通常在成熟時長出帶有絨毛的外皮。1,2 桃子能提供適度的抗氧化成分,此外還能滿足 15% 的每日維生素 C 需求和 6% 的每日維生素 A 需求。3 可以食用新鮮完整的果實,也可以製成各種其他食物 (如果汁、果醬、果凍和蜜餞),還可以做成罐頭、加入烘焙食品中食用。1,2 桃子以及蘋果、梨子、草莓、杏子、李子和櫻桃均屬於薔薇科,該科包含最常涉及歐洲青少年和成人食物過敏反應的食物。2 在 2014 年歐洲評估水果過敏率的研究中,桃子的致敏率為 7.9%,被列為最常見過敏誘因。4
桃子生長在北半球和南半球的較溫暖的溫帶地區,主要的桃子生產國包括中國、義大利、西班牙和美國。1 桃子可以生食,也可以製成果汁、果醬、果凍和蜜餞等食物,也被製成罐頭並用於派餅和脆皮水果派等烘焙食品中。1,2 此外,還會作為一些生物性化妝品中的水果萃取物。4
有些桃子過敏者在吃其他看似無關的食物時,也可能出現症狀。這稱為交叉反應,當人體的免疫系統認定不同物質中的蛋白質或成分在結構上相似或生物學上相關,就會發生交叉反應,從而引發免疫反應。最常見與桃子發生交叉反應的是植物性食物,例如蘋果、杏子、胡蘿蔔、櫻桃、桃子、花生、梨子、覆盆子、草莓、榛果、花生和胡蘿蔔。4
若您在食用桃子或相關新鮮水果後,感到口部或喉嚨癢,則您可能罹患 口部過敏症候群 (OAS),有時稱為花粉食物過敏症候群 (PFAS)。此病症是由於您的免疫系統對植物性食物和木本花粉中相似的蛋白質或成分產生反應所引起。7 很常見的情況是,罹患過敏性鼻炎 (即花粉熱) 的兒童有高達 25% 在食用水果或蔬菜時也會有 OAS。8 食用植物性食物時可能造成 OAS 的常見花粉過敏包括木本花粉,如樺樹、赤楊樹和榛樹的花粉。4
桃子是由不同種類的蛋白質組成,這些蛋白質的特性各有不同,可能有造成嚴重過敏反應的各種風險。由於高溫會分解這些致敏性蛋白質,因此有些罹患桃子過敏的人,也許可以食用經大幅加熱 (煮熟) 的桃子。其他蛋白質大多位於果皮中,對去皮的桃子可能耐受性良好。對於某些患者,可能需要避開各種形式的桃子,以免導致嚴重事件 (也稱為全身型過敏性反應)。您的具體風險狀況取決於您對哪種蛋白質過敏。4
了解觸發症狀的每種過敏原中的蛋白質或成分,有助於制定您的管理計畫。考慮到這一點,並根據您的症狀史,醫護人員可能會建議您進行一項稱作特異性 IgE 成分檢測的檢驗,有助於發現您可能會起反應的其他花粉和食物。4
已經收到您的特異性 IgE 成分檢測結果了嗎?
您的成分檢測結果將包含成分名稱 (一連串字母和數字和/或名稱)。醫護人員可能會與您一起檢視結果,但您可以在此找到一份簡單明瞭的分析,作為參考。只需將成分名稱對照下面的清單,即可了解它們在症狀處置方面的含義。4
rPru p 1, rPru p4
rPru p 3
rPru p 7
MUXF3 (CCD)
應由醫護人員根據您的臨床病史判讀檢測結果。由醫護人員做出最終診斷並決定進一步的處置。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
因為沒有治癒食物過敏的方法,所以醫護人員可能會向您推薦包括以下內容的計畫。10-13
醫護人員可能會指示您服用以下其中一種藥物:
如果您身邊的人出現過敏反應並且表現出休克徵象,請快速採取行動。檢查是否出現:皮膚蒼白、冰涼和濕冷;脈搏微弱、快速;呼吸困難;意識模糊;喪失意識。立即採取以下措施:
桃子過敏可從輕度到重度不等,並且可能隨時間而變化,從而出現一次發作症狀輕微,而另一次發作症狀嚴重的情況。雖然食物過敏症狀可在攝入後幾分鐘至數小時內出現,但大多數是在兩小時內出現。5 症狀可涉及皮膚、胃腸道、心血管系統和呼吸道,可能包括以下一種或多種:5,6
症狀也可能包括下列與口部過敏症候群 (OAS),即花粉食物過敏症候群 (PFAS),相關的症狀:7
結合您的症狀史,皮膚點刺檢測或血清特異性 IgE 檢測有助於確定您是否對特定過敏原過敏。如果您確診患有過敏症,醫護人員將與您一起制定控制計畫。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
由於食物過敏反應是不可預測的,而且症狀從局部到全身都有,因此建議考慮為所有 IgE 媒介的食物過敏患者都開立腎上腺素處方。10