Pêche Faits, symptômes et traitement des allergènes
En savoir plus sur les allergies courantes, les symptômes, les paradigmes de prise en charge et les tests envisageables.
Votre patient est-il candidat à des tests d’IgE spécifiques ?
Obtenez des informations détaillées sur les allergènes complets et les allergènes moléculaires.
En savoir plus sur les allergies courantes, les symptômes, les paradigmes de prise en charge et les tests envisageables.
Votre patient est-il candidat à des tests d’IgE spécifiques ?
Obtenez des informations détaillées sur les allergènes complets et les allergènes moléculaires.
Cultivées dans les régions tempérées plus chaudes des hémisphères nord et sud, il existe des milliers de variétés de pêches.1 Fruits à noyau à chair blanche, jaune ou rouge, les pêches développent généralement une peau duveteuse à maturité.1,2 Bien que les pêches soient une source modérée d’antioxydants, elles fournissent 15 % des besoins quotidiens en vitamine C et 6 % des besoins quotidiens en vitamine A.3 Mangées comme fruits entiers frais et dans divers autres aliments comme les jus, les confitures et les gelées, les pêches sont également mises en conserve et incorporées dans les produits de boulangerie.1,2 Avec des fruits tels que la pomme, la poire, la fraise, l’abricot, la prune et la cerise, la pêche fait partie de la famille des Rosaceae, qui comprend les aliments les plus fréquemment impliqués dans les réactions allergiques alimentaires chez les adolescents et les adultes en Europe.2 Dans une étude européenne de 2014 évaluant les taux de sensibilisation aux fruits, la pêche est classée comme l’inducteur de sensibilisation le plus fréquent avec un taux de 7,9 %.4
Les pêches sont cultivées dans les plus chaudes régions tempérées des hémisphères nord et sud ; les principaux pays producteurs de pêches sont la Chine, l’Italie, l’Espagne et les États-Unis.1 Les pêches sont consommées crues et dans des aliments tels que les jus, confitures et gelées, mais elles sont également mises en conserve et utilisées dans des produits de boulangerie comme les tartes et les tourtes.1,2 De plus, les pêches sont utilisées sous forme d’extrait de fruits dans certains cosmétiques biologiques.4
Certaines personnes souffrant d’allergie aux pêches peuvent également présenter des symptômes lors de l’ingestion d’aliments apparemment sans rapport. C’est ce qu’on appelle la réactivité croisée ; ce phénomène se produit lorsque le système immunitaire de votre corps identifie les protéines ou les molécules présentes dans différentes substances comme étant structurellement similaires ou biologiquement liées, déclenchant ainsi une réponse. Les réactivités croisées les plus couramment observées dans l’allergie aux pêches concernent les aliments d’origine végétale tels que les pommes, abricots, carottes, cerises, pêches, cacahuètes, poires, framboises, fraises et noisettes.4
Si vous souffrez de démangeaisons de la bouche ou de la gorge après avoir mangé de la pêche ou d’autres fruits frais ou légumes crus apparentés, il est possible que vous souffriez du syndrome d’allergie orale (SAO), parfois appelé syndrome d’allergie pollens-aliments (SAPA). Ce syndrome est causé par la réaction de votre système immunitaire à des protéines ou des composants similaires, présents dans les aliments d’origine végétale et les pollens d’arbres.7 Il est assez fréquent ; une étude suggère que jusqu’à 25 % des enfants atteints de rhinite allergique (ou rhume des foins) souffrent également de SAO lors de la consommation de fruits et de légumes.8 Les allergies aux pollens courantes qui pourraient causer un SAO lors de la consommation d’aliments d’origine végétale comprennent les allergies aux pollens d’arbres comme le bouleau, l’aulne et le noisetier.4
Une pêche se compose de différents types de protéines qui ont toutes des caractéristiques différentes pouvant être associées à un risque variable de provocation de réactions allergiques graves. Certaines personnes allergiques à la pêche peuvent manger de la pêche si elle est fortement chauffée (cuite), car les températures élevées détruisent (dénaturent) les protéines responsables de l’allergie. D’autres protéines se trouvent principalement dans la pelure, et la pêche peut donc être tolérée si elle est pelée. Pour d’autres patients, la pêche peut devoir être évitée sous toutes ses formes, car elle pourrait potentiellement provoquer une réaction grave, également appelée anaphylaxie. Votre profil de risque spécifique dépend des protéines auxquelles vous êtes allergique.4
Le fait de connaître les protéines ou les molécules de chaque allergène qui déclenchent vos symptômes peut aider à orienter votre plan de prise en charge des symptômes. Dans cette perspective, et en fonction de votre histoire clinique, votre médecin peut suggérer ce qu’on appelle un test d’IgE spécifiques d’allergènes moléculaires, qui peut permettre de révéler d’autres pollens et aliments auxquels vous pouvez réagir.4
Vous avez déjà les résultats de vos tests d’IgE spécifiques ?
Les résultats de vos tests d’allergènes moléculaires incluront le nom de ces derniers (une s érie de lettres et de chiffres et/ou un nom). Votre médecin examinera très certainement les résultats avec vous, mais vous trouverez ici un aperçu que vous pouvez utiliser comme référence. Faites simplement correspondre vos résultats avec les noms des allergènes moléculaires de la liste ci-dessous pour voir ce qu’ils signifient en termes de prise en charge des symptômes.4
rPru p 1, rPru p4
rPru p 3
rPru p 7
MUXF3 (CCD)
Les résultats des tests doivent être interprétés par votre médecin, en fonction de votre histoire clinique. Le diagnostic final et la décision de prise en charge ultérieure sont établis par votre médecin.
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
Étant donné qu’il n’existe aucun remède contre les allergies alimentaires, votre médecin peut recommander un plan comprenant les éléments suivants.10-13
Votre médecin peut vous demander de prendre l’un des médicaments suivants :
Si vous êtes avec quelqu’un qui fait une réaction allergique et qui montre des signes d’état de choc, agissez rapidement. Vérifiez si la personne présente une peau pâle, fraîche et moite, un pouls faible ou rapide, des difficultés à respirer, des signes de confusion et une perte de conscience. Procédez immédiatement comme suit :
L’allergie à la pêche peut être légère à grave et varier avec le temps. Elle peut entraîner des symptômes légers au cours d’un épisode, mais des symptômes graves au cours d’un autre épisode. Bien que les symptômes d’allergie alimentaire puissent commencer quelques minutes à plusieurs heures après l’ingestion, la plupart commencent dans les deux heures.5 Les symptômes peuvent toucher la peau, le tractus gastro-intestinal, le système cardiovasculaire et les voies respiratoires, et peuvent inclure un ou plusieurs des éléments suivants :5,6
Les symptômes peuvent également inclure les éléments suivants, qui sont associés au syndrome d’allergie orale (SAO), ou syndrome d’allergie pollens-aliments (SAPA) :7
Parallèlement à votre histoire clinique, des tests cutanés ou des tests sanguins d’IgE spécifiques peuvent aider à déterminer si vous êtes sensibilisé(e) à un allergène particulier. Si vous avez reçu un diagnostic d’allergie, votre médecin vous proposera un plan de prise en charge des symptômes.
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
Étant donné que les réactions allergiques alimentaires sont imprévisibles et que les symptômes sont variables, allant de réactions locales à des réactions systémiques, il est recommandé d’envisager une prescription d’adrénaline pour tout patient présentant une allergie alimentaire IgE-médiée.10