          • Primary Antibodies ›
          • PCDHGA3 Antibodies
          Antibodies Inc
          Gamma-Protocadherin-A3 Monoclonal Antibody (N144/17), FL594
          View all (6) PCDHGA3 antibodies
          Tech Support
          Cite Gamma-Protocadherin-A3 Monoclonal Antibody (N144/17), FL594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Product Details
          75-177-FL594
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N144/17
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 720-804 (variable cytoplasmic domain) of mouse Gamma-protocadherin-A3 (accession number Q91XY5) produced recombinantly in E. Coli.
          Conjugate
          FL594 FL594 FL594
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          594/615 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Potential calcium-dependent cell-adhesion protein. May be involved in the establishment and maintenance of specific neuronal connections in the brain.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Gamma-Protocadherin-A3; PCDG3; PCDH gamma A3; protocadherin gamma-A3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 93711
          View more View less
          Function(s)
          protein binding cadherin
          Process(es)
          endosome to lysosome transport lipid tube assembly involved in organelle fusion
          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          Japan flag icon
          Japan
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline