  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • L-Myc Antibodies
          Proteintech
          MYCL1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230104D6), CoraLite® Plus 488
          View all (12) L-Myc antibodies
          Tech Support
          Cite MYCL1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230104D6), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          MYCL1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MYCL1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          MYCL1 Antibody (CL488-82881) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed U2OS cells using CoraLite® Plus 488 MYCL1 antibody (CL488-82881, Clone: 230104D6) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MYCL1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MYCL1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MYCL1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230104D6), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-82881
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.40 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          230104D6
          Immunogen
          MYCL1 fusion protein Ag30335
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: ERAVSDRLAP GAPRGNPPKA SAAPDCTPSL EAGNPAPAAP CPLGEPKTQA CSGSESPSDS
          Target Information
          Cellular DNA-binding proteins encoded by the c-myc genes. They are normally involved in nucleic acid metabolism and in mediating the cellular response to growth factors. Elevated and deregulated (constitutive) expression of c-myc proteins can cause tumorigenesis. L-Myc gene ontology annotations include DNA binding function, DNA-binding transcription factor activity, RNA polymerase II-specific action, protein dimerization activity, and regulation of inner ear auditory receptor cell differentiation.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: bHLHe38; Class E basic helix-loop-helix protein 38; l-myc-1 proto-oncogene; myc-related gene from lung cancer; Protein L-Myc; Protein L-Myc-1; unnamed protein product; v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene lung carcinoma derived homolog; V-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog; v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog 1, lung carcinoma derived
          View more View less
          Gene Aliases: BHLHE38; L-Myc; LMYC; MYCL; MYCL1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P12524
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4610
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding protein dimerization activity
          Process(es)
          regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of auditory receptor cell differentiation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline