  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MMP2 Antibodies
          Proteintech
          MMP2 Monoclonal Antibody (2B10D1), CoraLite® 594
          View all (41) MMP2 antibodies
          Tech Support
          Cite MMP2 Monoclonal Antibody (2B10D1), CoraLite® 594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          MMP2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          MMP2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          MMP2 Antibody (CL594-66366) in Flow
          1x10^6 PC-3 cells were intracellularly stained with 0.4 µg Coralite594 Mmp2 Monoclonal Antibody (CL594-66366, Clone: 2B10D1) (red), or 0.4 µg CoraLite594 Mouse IgG1 Isotype Control (1F8D3) (CL594-66360-1, Clone: 1F8D3) (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF,00011-C). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MMP2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MMP2 Monoclonal Antibody (2B10D1), CoraLite® 594
          Product Details
          CL594-66366
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.40 µg per 10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Pig, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2B10D1
          Immunogen
          MMP2 fusion protein Ag25039
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® 594 CoraLite® 594 CoraLite® 594
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          593/614 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Sequence of this protein is as follows: IIKFPGDVAP KTDKELAVQY LNTFYGCPKE SCNLFVLKDT LKKMQKFFGL PQTGDLDQNT IETMRKPRCG NPDVANYNFF PRKPKWDKNQ ITYRIIGYTP DLDPETVDDA FARAFQVWSD VTPLRFSRIH DGEADIMINF GRWEHGDGYP FDGKDGLLAH AFAPGTGVGG DSHFDDDELW TLGEGQVVRV KYGNADGEYC KFPFLFNGKE YNSCTDTGRS DGFLWCSTTY NFEKDGKYGF CPHEALFTMG GNAEGQPCKF PFRFQGTSYD SCTTEGRTDG YRWCGTTEDY DRDKKYGFCP ETAMSTVGGN SEGAPCVFPF TFLGNKYESC TSAGRSDGKM WCATTANYDD DRKWGFCPDQ GYSLFLVAAH EFGHAMGLEH SQDPGALMAP IYTYTKNFRL SQDDIKGIQE LYGASPDIDL GTGPTPTLGP VTPEIC
          Target Information
          MMP (matrix metalloproteinase) are proteolytic enzymes capable of degrading connective tissue components. MMP have a common mode of activation, a conserved amino acid sequence in the putative metal binding-active site region, and are inhibited by specific tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs). MMPa and TIMPs play a significant role in regulating angiogenesis. MMP2 is synthesized as a 631 amino acid proenzyme which is activated by cleavage of the first 80 amino acids, and contains the basic structure of propeptide, catalytic, and hemopexin domains. The matrix metalloproteinases (MMPs) are a family of at least eighteen secreted and membrane-bound zincendopeptidases. Collectively, these enzymes can degrade all the components of the extracellular matrix, including fibrillar and non-fibrillar collagens, fibronectin, laminin and basement membrane glycoproteins. In general, a signal peptide, a propeptide, and a catalytic domain containing the highly conserved zinc-binding site characterizes the structure of the MMPs. Functionally, MMP2 is involved in tissue remodeling. Mutations in MMP-2 gene have been associated with Winchester syndrome and Nodulosis-Arthropathy-Osteolysis (NAO) syndrome. Two transcript variants encoding different isoforms of MMP-2 have been found.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 72 kDa gelatinase; 72 kDa type IV collagenase; 72kD gelatinase; 72kD type IV collagenase; 72kDa gelatinase; 72kDa type IV collagenase; CLG 4A; Collagenase; collagenase type IV precursor; collagenase type IV-A; Gelatinase A; Gelatinase alpha; Mat; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase; matrix metalloproteinase 2; Matrix metalloproteinase-2; matrix metalloproteinase-II; MMP; MMP-2; MMPs; neutrophil gelatinase; Progelatinase A; TBE-1; TBE1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CLG4; CLG4A; GelA; MMP-2; MMP-II; MMP2; MONA; TBE-1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08253, (Rat) P33436, (Mouse) P33434
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4313, (Pig) 397391, (Rat) 81686, (Mouse) 17390
          View more View less
          Function(s)
          fibronectin binding endopeptidase activity metalloendopeptidase activity serine-type endopeptidase activity protein binding peptidase activity metallopeptidase activity zinc ion binding hydrolase activity metal ion binding metalloprotease
          Process(es)
          angiogenesis ovarian follicle development ovulation from ovarian follicle luteinization response to hypoxia blood vessel maturation intramembranous ossification proteolysis response to oxidative stress negative regulation of cell adhesion heart development female pregnancy embryo implantation parturition response to xenobiotic stimulus response to mechanical stimulus peripheral nervous system axon regeneration response to activity cell migration extracellular matrix disassembly protein catabolic process extracellular matrix organization positive regulation of cell migration collagen catabolic process response to retinoic acid response to cytokine cellular response to reactive oxygen species response to nicotine endodermal cell differentiation response to hydrogen peroxide positive regulation of apoptotic process response to estrogen negative regulation of vasoconstriction ephrin receptor signaling pathway macrophage chemotaxis positive regulation of smooth muscle cell proliferation skeletal system morphogenesis tissue remodeling response to electrical stimulus response to hyperoxia face morphogenesis bone trabecula formation prostate gland epithelium morphogenesis trophoblast cell migration cellular response to amino acid stimulus cellular response to cytokine stimulus cellular response to interleukin-1 cellular response to estradiol stimulus cellular response to UV-A cellular response to fluid shear stress positive regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway response to amyloid-beta positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation aging response to radiation response to drug positive regulation of innate immune response
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline