Recuento de células de campo brillante con compatibilidad con portaobjetos reutilizables
El contador de células automatizado Invitrogen Countess 3 se ha desarrollado utilizando un avanzado algoritmo de análisis de imágenes de aprendizaje por máquina para ofrecer recuentos de células y medidas de viabilidad exactos en menos de 30 segundos. El instrumento Countess 3 posee iluminación, enfoque, captura, recuento y almacenamiento automatizados; lo único que hay que hacer es insertar un portaobjetos que contenga una muestra de células.
Elija entre el portaobjetos desechable de la cámara de recuento de células Countess para la máxima comodidad o el portaobjetos reutilizable Countess si prefiere la sostenibilidad y la reducción de costes. Disfrute de la velocidad y la comodidad de la automatización con un rendimiento de recuento superior.
Características
El instrumento Countess 3 comparte característica comunes con el modelo Countess 3 FL: es exacto, preciso, rápido, sencillo y automático; ofrece medidas de viabilidad y datos de una sola célula; es compatible con portaobjetos reutilizables; y posee un software opcional para compatibilidad con el cumplimiento de 21 CFR Parte 11 para registros electrónicos.
Medición de viabilidad con azul de tripano
Las CMSP murinas, a menudo difíciles de contar debido a su pequeño tamaño y bajo contraste, se contaron con el Countess Automated Cell Counter 3. En este recuento de campo brillante, se utilizó una tinción de azul de tripano al 0,4 % para distinguir la viabilidad, permaneciendo translúcidas las células vivas y con una tinción oscura las células muertas. Los contornos rojos (círculos) indican que las células se cuentan como muertas, mientras que los contornos verdes indican que las células se cuentan como vivas. 
Vídeos y demostraciones
Especificaciones
Especificaciones técnicas Tiempo de procesamiento: <30 segundos
Rango de concentración de la muestra: 1 x 10⁴–1 x 10⁷ células/ml
Rango de diámetro de las partículas: ~4–60 µm
Rango de diámetro de las células: ~4–60 µm
Volumen de muestra requerido: 10 μl
Unidad USB: 32 GB (compatible con FAT32, exFAT o NTSF)
Óptica: cámara de 5 megapíxeles, ampliación de la óptica 2.5X
Características físicas Dimensiones del instrumento:
9" (ancho) x 5½" (profundo) x 9" (alto); 228,6 mm (ancho) X 139,7 mm (profundo) x 228,6 mm (alto)
Peso: 3,6 kg; 8 lbs
Área de recuento
Área: 2,26 mm x 1,69 mm (3,82 mm²)
Graphic image depicting the area of a typical standard hemocytometer and the area counted by the Countess 3 Cell counter which is significantly larger
Incluido con este instrumento Unidad USB para almacenar y transferir datos al ordenador
Soporte de portaobjetos desechable Countess
Soporte de portaobjetos reutilizable Countess
Portaobjetos para la cámara de recuento de células Countess (cantidad: 50)
Cable de alimentación y 4 adaptadores de enchufe que se adaptan a la mayoría de los países
Tarjeta de referencia rápida (QRC)
Se vende por separado Portaobjetos reutilizable Countess
Módulo Wi-Fi USB de alta potencia (llave)
Portaobjetos de cámara de recuento de células Countess
Tinción azul de tripano
Solución de software Countess SAE
Portaobjetos estándar de recuento de células Countess 3
Información de pedido
N.° de Catálogo Nombre Tamaño Price (USD) Cantidad
A49865 Each -
N.° de Catálogo Nombre Tamaño Price (USD) Cantidad
AMQAX2000 Each -
Sólo para uso en investigación  No apto para uso en procedimientos diagnósticos.