Diagnóstico diferencial
de distúrbios relacionados ao glúten  
Alergia ao trigo, doença celíaca e sensibilidade ao glúten não celíaca – qual é a diferença?
Dor abdominal e problemas digestivos após o consumo de alimentos que contêm glúten nem sempre indicam doença celíaca.1 A doença celíaca compartilha características com outros distúrbios relacionados ao glúten, como a sensibilidade ao glúten não celíaca (NCGS) e a alergia ao trigo.1 Essas três condições, mesmo apresentando manifestações semelhantes que podem ser difíceis de diferenciar, são distintas:1-3
  • A alergia ao trigo é uma reação alérgica mediada por IgE ao trigo
  • A doença celíaca é uma resposta autoimune desencadeada pela ingestão de glúten
  • A NCGS não é uma reação alérgica nem autoimune ao glúten, mas os pacientes apresentam sintomas após a ingestão de glúten
Sensibilidade ao glúten não celíaca (NCGS)
A NCGS é uma condição não autoimune caracterizada por sintomas intestinais e extraintestinais relacionados à ingestão de glúten em pessoas que não têm doença celíaca nem alergia ao trigo.2,4 É o distúrbio relacionado ao glúten mais comum, com prevalência de até 13% na população geral.4
Sintomas
A NCGS compartilha manifestações gastrointestinais com a doença celíaca e a SII, mas também pode incluir:2,3
  • Dor nas articulações ou nos músculos
  • Erupção cutânea ou dermatite
  • Ansiedade
  • Cansaço
  • Dor de cabeça
Os sintomas ocorrem dentro de horas a dias após a ingestão de glúten e geralmente melhoram dentro de horas ou alguns dias se o glúten não for mais consumido.2,3
Diagnóstico
A NCGS é diagnosticada após:4
A exclusão de doença celíaca e alergia ao trigo
Resposta clínica a uma dieta sem glúten
Confirmação por meio de teste de desafio com glúten ou trigo
Manejo
Assim como na doença celíaca, o tratamento para NCGS é uma dieta sem glúten.1
Alergia ao trigo
A alergia ao trigo envolve uma resposta imunológica excessiva aos alérgenos do trigo. É uma reação mediada por IgE do sistema imunológico adaptativo, apresentando manifestações gastrointestinais semelhantes às da doença celíaca, mas sem causar danos permanentes ao trato gastrointestinal.2,5 A alergia ao trigo é uma das cinco alergias alimentares mais comuns em crianças, com prevalência de aproximadamente 1% na população geral.5,6
Teste de IgE específica 
Teste cutâneo
Teste de desafio alimentar em ambiente hospitalar, com aparecimento dos sintomas em até 2 horas
Sintomas
Os sintomas da alergia ao trigo aparecem de minutos a poucas horas após a ingestão de alimentos que contenham trigo. Alguns se assemelham aos da doença celíaca (náusea, cólica abdominal, diarreia), mas outros sintomas incluem:2,3
  • Urticária
  • Coceira
  • Inchaço na boca, olhos, nariz e garganta
  • Erupções cutâneas
  • Chiado, espirros e dificuldade para respirar
  • Reação alérgica grave (anafilaxia)
Manejo
O manejo da alergia ao trigo pode variar desde evitar o consumo apenas na presença de cofatores específicos até a eliminação completa de todos os produtos que contenham trigo. Há também terapias médicas disponíveis para tratar reações acidentais, além de imunoterapias específicas de alérgenos que estão em desenvolvimento.7
Recursos
Nenhum resultado encontrado
Não encontramos nenhum resultado que corresponda aos filtros atuais. Tente ajustar seus termos de pesquisa ou remover alguns filtros para visualizar mais resultados. 
Celiac Symptom Questionnaire for Patients: Downloadable PDF
Use this free questionnaire to document symptoms that may be linked to coeliac disease—ideal for patient-doctor discussions
Printable Food Diary for Tracking Celiac Symptoms and Gluten Intake
Download this free food diary to help track meals, symptoms, and potential gluten exposure
  1. Rej A, Aziz I, Sanders D S. Coeliac disease and noncoeliac wheat or gluten sensitivity. J Intern Med 2020;288:537-549
  2. Biesiekierski J R, Iven J. Non-coeliac gluten sensitivity: piecing the puzzle together. United European Gastroenterol J 2015;3:160-165
  3. Størdal K, Kurppa K. Celiac disease, non-celiac wheat sensitivity, wheat allergy - clinical and diagnostic aspects. Semin Immunol 2025;77:101930
  4. Akhondi H, Ross A B. Gluten-associated medical problems. StatPearls. StatPearls Publishing, Treasure Island, FL, US, last updated 31 October 2022. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538505/
  5. Patel N, Samant H. Wheat allergy. StatPearls. StatPearls Publishing, Treasure Island, FL, US, last updated 25 June 2023. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536992/
  6. Czaja-Bulsa G, Bulsa M. What do we know now about IgE-mediated wheat allergy in children? Nutrients 2017;9:35
  7. European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Molecular Allergology User's Guide 2.0. Available at: https://eaaci-cdn-vod02-prod.azureedge.net/KnowledgeHub/education/books/MAUG_2_20221214_EBOOK.pdf. Accessed March 2025