Tratamento da doença celíaca 
Se não tratada, a doença celíaca pode resultar em graves complicações de saúde a longo prazo. O único tratamento eficaz para a doença celíaca é a adesão ao longo da vida a uma dieta isenta de glúten, 1 podendo reverter a atrofia das vilosidades e reduzir as morbidades associadas. 2
No entanto, uma dieta sem glúten só deve ser iniciada uma vez que todos os testes sorológicos necessários para a doença celíaca tiverem sido concluídos. 3
Meu paciente tem doença celíaca, confirmada por um gastroenterologista. O que fazer?
Existem várias maneiras pelas quais você pode tratar e apoiar seu paciente no momento do diagnóstico. 3,4
Como a doença celíaca deve ser monitorada?
Os pacientes são mais propensos a aderir a uma dieta sem glúten caso sejam regularmente acompanhados em uma clínica especializada na doença celíaca, com a contribuição de um nutricionista e de um gastroenterologista. 3
No primeiro ano após o diagnóstico, o acompanhamento deve ser frequente para aumentar a probabilidade de adesão à dieta, fornecer suporte psicológico e ajudar o paciente a se adaptar à vida com a doença celíaca. Uma vez que a doença esteja estável, o acompanhamento anual pode ser iniciado.3
Em cada consulta, é recomendado verificar os níveis séricos de IgA de transglutaminase tecidual (tTG). 3
  • É uma prática comum que a tTG IgA seja testada de 2 a 3 vezes por ano até que os níveis se normalizem, depois uma vez por ano para monitorar a atividade da doença. 5
  • Um declínio nos índices de tTG IgA é uma indicação de boa adesão à dieta. 3
Também é importante monitorar: 3
  • Sintomas e habilidades de manejo para lidar com os sintomas
  • O plano de dieta sem glúten
  • Estado nutricional, altura e peso
  • Marcadores sanguíneos, conforme clinicamente indicado (por exemplo, para detectar condições autoimunes associadas)
IgA: imunoglobulina A 
1. Gujral N, Freeman H J, Thomson A B. Celiac disease: prevalence, diagnosis, pathogenesis and treatment. World J Gastroenterol 2012;18(42):6036-6059
2. Ciacci C, Ciclitira P et al. The gluten-free diet and its current application in coeliac disease and dermatitis herpetiformis. United European Gastroenterol J 2015;3(2):121-135
3. Al-Toma A, Volta U et al. European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders. United European Gastroenterol J 2019;7(5):583-613
4. Rubio-Tapia A, Hill I D et al. ACG clinical guidelines: diagnosis and management of celiac disease. Am J Gastroenterol 2013;108(5):656-676;quiz 677
5. Pinto-Sanchez M I, Bai J C. Toward new paradigms in the follow up of adult patients with celiac disease on a gluten-free diet. Front Nutr 2019;6:153