vector-rnai-sho
RNA-Interferenz (RNAi) ist die geeignetste Methode für einen effizienten Gen-Knockdown, um Proteinfunktionen in einer Vielzahl unterschiedlicher Zellen untersuchen zu können.  Die Verwendung von Vektoren in RNAi-Experimenten erweitert die Möglichkeiten für Experimente über Small/Short interfering RNAs (siRNAs) hinaus.
Bestellung von RNAi-Vektoren
Anwendungsmöglichkeiten der Vektortechnologien:
  • Transiente oder stabile Ziel-Knockdowns
  • Durchführung von RNAi in jedem Zelltyp, selbst in schwer zu transfizierenden, in primären und nicht teilenden Zellen
  • Steuerung der Geninhibition über induzierbare RNAi-Expression
  • Die Wahl für eine reine Zellpopulation mit stabiler Expression einer RNAi-Sequenz
  • Steuerung der Genexpression in vivo mit gewebespezifischen Promotern
Tabelle 1 Vergleich der RNAi-Vektortechnologien.
BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi BLOCK-iT™ shRNA
Pol II ExpressionssystemPol III Expressionssystem
Polycistronische Expression von miRNAs (Verkettung)Expression einer einzigen shRNA pro Promoter
Koexpression von GFP ermöglicht die Nachverfolgung der ExpressionNur die Zuführung kann nachverfolgt werden (mit separater Expressionskassette)
Kompatibel mit den meisten Gateway® DEST VektorenKompatibel mit BLOCK-iT™ DEST Vektoren
Bester Designerfolg (> 70 %)Moderater Designerfolg (~ 50 %)
Tabelle 2 Unsere RNAi-Vektor-Produkte.
ProdukttypBeschreibungOnline-Bestellung
BLOCK-iT™ miR RNAi SelectVorkonzipierte miR RNAi-Vektor-Inserts für alle OrganismenVektor-Inserts: BLOCK-iT™ RNAi Express
Vektorbackbones: Online-Katalog
BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector DuoPakValidierte miR RNAi-Konstrukte für humane Kinase-GeneGlycerol-Stammlösung: BLOCK-iT™ RNAi Express
Individuelle BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi-VektorenIndividuelle miR RNAi-Vektoren für alle OrganismenVektor-Inserts: BLOCK-iT™ RNAi Designer
Vektorbackbones: Online-Katalog
BLOCK-iT™ shRNA-VektorenIndividuelle shRNA-Vektoren für alle OrganismenVektor-Inserts: BLOCK-iT™ RNAi Designer
Vektorbackbones: Online-Katalog
Kontrollen für RNAi-VektorenTransfektion, Positiv- und Negativ-Kontrollen für alle RNAi-ExperimenteOnline-Katalog
Ambion® pSilencer™ siRNA Expressionsvektoren
Die Produktreihe der pSilencer siRNA Expressionsvektoren umfasst mehrere klassische Plasmid-Vektoren mit U6-Promotern (RNA-Polymerase III).  Diese Systeme umfassen den vorgeschnittenen Vektor, einen Negativkontroll-Vektor und ein Positivkontroll-Insert.  Diese Vektoren umfassen keine Zellen und sind nicht Gateway-kompatibel.
Expressionsvektor
VektortypApplikation
pSilencer 2.1-U6 Neo
shRNA-Vektor (nicht Gateway kompatibel)Transiente oder stabile Expression von shRNA in transfizierten Zellen.  Die Wahl für eine stabile Expression mit Neomycin.
pSilencer 2.1-U6 Hygro
shRNA-Vektor (nicht Gateway kompatibel)Transiente oder stabile Expression von shRNA in transfizierten Zellen.  Die Wahl für eine stabile Expression mit Hygromycin.
pSilencer 2.1-U6 PuroshRNA-Vektor (nicht Gateway kompatibel)Transiente oder stabile Expression von shRNA in transfizierten Zellen.  Die Wahl für eine stabile Expression mit Puromycin.
Ressourcen
Kundenspezifischer Service
Brauchen Sie Hilfe bei Ihrer RNAi-Forschung? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf für ein Beratungsgespräch und Angebot.
Fragen
Senden Sie Ihre Fragen an unsere führenden Wissenschaftler unter RNAiresearcher@thermofisher.com.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.