Gelangen Sie auf schnelle und einfache Weise von der Probe zum Ergebnis
Gelangen Sie auf schnelle und einfache Weise von der Probe zum Ergebnis
Von vollständig kompatiblen Routineanalysen bis hin zu flexiblen Forschungsarbeitsabläufen – die Thermo Scientific™ Chromeleon™ Chromatographie-Datensystem-(CDS)-Software vereinfacht den gesamten Chromatographie-Arbeitsablauf und liefert in kürzerer Zeit bessere Ergebnisse.
Chromeleon ist die erste CDS-Lösung, die Chromatographie-Arbeitsabläufe und quantitative MS-Analyseroutinen vereint und dabei eine vollständige Integration der Thermo Scientific Gaschromatographiegeräte (GC)-MS/MS und Flüssigkeitschromatographiegeräte (LC)-MS/MS ermöglicht. Dadurch werden der Arbeitsablauf vereinfacht und die Produktivität erhöht.
Chromatographiedatensysteme im Fokus
Dionex ICS-5000+ Standard-Bore- und Microbore HPIC System
Vanquish Flex UHPLC-System
Q Exactive GC Orbitrap GC-MS/MS-System
Chromatographie-Datensysteme
Vereinfachen Sie die Arbeitsabläufe in Ihrem Labor mit einer einheitlichen Steuerung, Verarbeitung und Datenverwaltung für Ihre Chromatographie/Massenspektrometrie-Geräte.
Verwalten Sie die Daten, Ressourcen und Arbeitsabläufe in Ihrem Labor und machen Sie aus Ihren Daten anwendbares Geschäftswissen.
Machen Sie Daten sichtbar und teilen Sie sie auf sichere Weise – innerhalb Ihres Unternehmens, technologieübergreifend oder anbieterübergreifend.
Getting It "Right First Time" webinar series
Webinar-Reihe: Getting it „Right First Time“
Über die Chromeleon CDS-Software
Chromeleon CDS 6.8 wurde aufgrund seines Suite an schnellen und anwenderfreundlichen Werkzeugen für die Datenverarbeitung und die flexible Einsatzfähigkeit mit Systemen verschiedenster Hersteller zur Software der ersten Wahl. Die neueste Version, Chromeleon 7.2 CDS-Software, geht über die beliebten Funktionen für Kontrolle, Verarbeitung und Datenverwaltung hinaus, und vereint Softwarepakete für Chromatographie und Massenspektrometrie (MS) zu einem Ganzen. Nun können Sie Arbeitsabläufe von der Chromatographie bis zur routinemäßigen quantitativen MS-Analyse mit Geräten für IC, GC, LC, GC-MS/MS und LC-MS/MS optimal gestalten. Diese Software verfügt über eine unvergleichliche Suite an Werkzeugen für automatisierte und schnelle Datenverarbeitung:
  • eWorkflow für die automatisierte Ausführung von SOPs
  • Automatisierte und optimierte Integration des Chromatogramms mit dem Cobra™ Peak-Erkennungsalgorithmus
  • SmartPeaks™ Integrationsassistent für die problemlose Integration von nicht aufgelösten Peaks
  • Unverzügliche Visualisierung von Resultaten und Modifikationen durch dynamische, interaktive Datenverarbeitung
Empfohlenes Video
Optimieren Sie Ihr Labor
Chromeleon CDS-Software – eine CDS-Lösung für alle Chromatographie-Labors:
  • Pharma und Biopharma
  • Lebensmittel und Getränke
  • Industrie und angewandte Wissenschaften
  • Umweltschutz
Laden Sie die Chromeleon CDS-Broschüre herunter ›
Ressourcen