Aperçu
Le système de PCR en temps réel Applied Biosystems QuantStudio 12K Flex exécute simultanément jusqu’à quatre plaques QuantStudio 12K Flex OpenArray à 3 072 réactions en quatre heures environ. Associé au système QuantStudio 12K Flex OpenArray AccuFill, le système QuantStudio 12K Flex produit jusqu’à 110 000 points de données ou plus en 8 heures, avec seulement 20 minutes de temps de manipulation par cycle. Une interface à écran tactile aux fonctions multiples et des outils logiciels d’analyse complets pour l’expression génétique, le génotypage et la PCR numérique augmentent la productivité.
Conçu pour offrir une grande flexibilité, le système QuantStudio 12K Flex est doté de cinq formats de blocs interchangeables comprenant : plaque OpenArray, TaqMan Array Card (TAC), 384 puits et 96 puits (0,1 et 0,2 ml). Cette solution offre une polyvalence inégalée pour les laboratoires exigeant une flexibilité en matière de format. Le système inclut également une prise en charge du système de gestion de l’information des laboratoires (LIMS) ; et des fonctions facilitant la conformité à la norme 21CFR Part 11 sont activées pour les environnements validés à haut débit.
Caractéristiques
Grâce au système QuantStudio 12K Flex :
Optimisez le débit avec un minimum de ressources
Augmentez le débit jusqu’à 32 fois en exécutant quatre plaques OpenArray en un seul cycle. 
Cinq blocs interchangeables
Plaque OpenArray, TaqMan Array Card (TAC), blocs 384 puits, 96 puits (0,1 et 0,2 ml)  interchangeables sans utiliser d’outils
Compatibilité avec l’automatisation
Augmentez la productivité et réduisez vos tâches manuelles grâce à la compatibilité avec l’automatisation par le manipulateur de microplaques Thermo Scientific Orbitor RS2
Options de multiplexage et de chimie maximales
Détection par fluorescence éprouvée avec système OptiFlex amélioré, permettant jusqu’à six cibles de multiplexage 
Réduction du temps de démarrage et du temps de manipulation
Démarrez une expérience à 12 000 points de données en moins de 20 minutes. 
Conformité 21CFR Part 11 et prise en charge LIMS
La prise en charge du système de gestion de l’information des laboratoires (LIMS) et les fonctionnalités facilitant la conformité à la norme 21CFR Part 11 sont activées pour le haut débit, et un pack de sécurité, vérification et signature électronique facultatif peut être ajouté. 
Vidéos et démonstrations
Faites des expériences à l’échelle souhaitée pour répondre aux besoins immédiats de votre laboratoire en termes de débit, de 12 000 réactions à une seule réaction. Des blocs interchangeables sont disponibles en option pour les cycles sur plaques OpenArray, TaqMan Array Card (TAC), plaques à 384 puits, plaques à 96 puits (0,1 et 0,2 ml).
Démarrez une expérience à 12 000 points de données en moins de 20 minutes en utilisant le chargement automatisé d’échantillons avec le système QuantStudio 12K Flex AccuFill.
Données d’échantillon
Séparation 9 logarithmes
Reproductibilité de la PCR en temps réel et plage dynamique 9 logarithmes. Le tracé de l’amplification montre les résultats de la PCR en temps réel de l’ADN 18S dans des dilutions 10x commençant à 25 000 copies à l’aide du bloc à 384 puits. Les données montrent des résultats hautement reproductibles pour les quantités cibles d’entrée couvrant neuf ordres de grandeur (9 logarithmes). 
Kits d’étalonnage et de vérification de l’instrument
Optimisez les performances de votre système QuantStudio 12K Flex avec les kits d’étalonnage suivants. 
Système QuantStudio 12K Flex, 384 puits
N° de catalogue Nom Taille Price Quantité
A24736 Each
208,00
4432271 Each
108,90
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
198,00 Économisez 89,10 (45%)
4425559 Each
868,00
A24733 Each
208,00
4457334 Each
209,00
4432302 Each
193,00
4432308 Each
350,00
4432320 Each
216,70
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
394,00 Économisez 177,30 (45%)
4432284 Each
109,45
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
199,00 Économisez 89,55 (45%)
4432290 Each
230,00
4432296 Each
125,40
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
228,00 Économisez 102,60 (45%)
4432278 Each
198,00
4432470 Each
3 380,00
4455280 Each
991,10
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
1 802,00 Économisez 810,90 (45%)
Système QuantStudio 12K Flex, 96 puits, 0,1 ml
N° de catalogue Nom Taille Price Quantité
A24734 Each
215,00
4432389 Each
108,90
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
198,00 Économisez 89,10 (45%)
4425618 Each
870,00
A24735 Each
215,00
4432557 Each
3 320,00
4457328 Each
123,00
4432420 Each
196,00
4432432 Each
190,30
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
346,00 Économisez 155,70 (45%)
4432426 Each
217,25
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
395,00 Économisez 177,75 (45%)
4432402 Each
109,45
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
199,00 Économisez 89,55 (45%)
4432408 Each
196,00
4432414 Each
195,00
4432396 Each
196,00
4351979 Each
873,40
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
1 588,00 Économisez 714,60 (45%)
Système QuantStudio 12K Flex, 96 puits, 0,2 ml
N° de catalogue Nom Taille Price Quantité
A24738 Each
210,00
4432327 Each
107,80
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
196,00 Économisez 88,20 (45%)
A24737 Each
209,00
4461599 Each
116,60
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
212,00 Économisez 95,40 (45%)
4432358 Each
198,00
4432370 Each
189,75
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
345,00 Économisez 155,25 (45%)
4432364 Each
217,80
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
396,00 Économisez 178,20 (45%)
4432340 Each
198,00
4432346 Each
197,00
4432352 Each
107,80
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
196,00 Économisez 88,20 (45%)
4432334 Each
107,80
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
196,00 Économisez 88,20 (45%)
4432488 Each
3 385,00
4432382 Each
650,10
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
1 182,00 Économisez 531,90 (45%)
Système QuantStudio 12K Flex, OpenArray
Système QuantStudio 12 Flex, TaqMan Array Card
N° de catalogue Nom Taille Price Quantité
4432314 Each
5 570,00
4432250 Each
6 640,00
Spécifications
* Module logiciel en option disponible.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.