Search
Los sistemas de PCR en tiempo real QuantStudio 6 y 7 Flex están diseñados para ofrecer versatilidad. Cambie fácilmente entre formatos de 96 pocillos (0,1 y 0,2 ml) y de 384 pocillos. Los sistemas pueden detectar diferencias de tan solo 1,5 veces en reacciones de un solo complejo con un rango dinámico de 10 logs. Para ayudarle a adaptarse rápidamente a los requisitos cambiantes y proteger su inversión, el sistema QuantStudio 6 se puede actualizar a un sistema QuantStudio 7 en cualquier momento.
El sistema QuantStudio 7 Flex también puede ejecutar una tarjeta de matriz TaqMan (una tarjeta de 384 pocillos que permite la carga de 384 objetivos con 8 pasos de pipeteo en menos de 10 minutos).
Además de las características comunes de todos los sistemas QuantStudio, los sistemas QuantStudio 6 y 7 Flex ofrecen:
Cambie fácilmente el bloque desde la parte delantera en menos de un minuto sin necesidad de herramientas
El sistema QuantStudio 6 Flex se puede actualizar sin problemas a un sistema QuantStudio 7 Flex por parte de un ingeniero de servicio de campo, añadiendo la compatibilidad de automatización y la eficiencia del flujo de trabajo de las tarjetas de matriz TaqMan.
El software intuitivo, la configuración sencilla de la pantalla táctil y los cambios de bloque están diseñados para que pueda ponerse en marcha de inmediato.
Características exclusivas del sistema QuantStudio 7 Flex:
Bloques intercambiables de 96 pocillos (0,1 y 0,2 ml), 384 pocillos, más tarjeta de matriz TaqMan
Ejecute cientos de reacciones de PCR en tiempo real sin esfuerzo con el manipulador de microplacas Thermo Scientific Orbitor RS2. El sistema QuantStudio 7 Flex puede maximizar sus capacidades de rendimiento automatizado.
Cuenta con seis canales de filtro de excitación y emisión desacoplados con 21 combinaciones de filtros para una máxima flexibilidad en multiplexing y química.
Maximice el rendimiento de sus sistemas QuantStudio 6 y 7 Flex con los siguientes kits de calibración.
| Categoría | Especificación | Sistema QuantStudio 6 Flex | Sistema QuantStudio 7 Flex |
|---|---|---|---|
| Formato flexible | Bloques intercambiables | ||
| Eficacia y productividad | Tamaño reducido | ||
| Multiplexing | 5 | 6 (21 combinaciones de filtros) | |
| Monitorización remota | |||
| Pantalla táctil intuitiva | |||
| Automatización compatible | |||
| Características de asistencia para la conformidad con la norma 21 CFR Parte 11 | * | * | |
| Dimensiones | 112,5 x 90,7 x 74,2 cm (Al. x An. x Pr.) | 112,5 x 90,7 x 74,2 cm (Al. x An. x Pr.) | |
| Maximizar el tiempo de actividad | Ayuda inteligente | ||
| Calibración mínima para un mantenimiento sencillo | |||
| Asistencia | Instalación in situ realizada por ingenieros de servicio de campo con formación profesional | ||
| Paquete de formación in situ dirigido por científicos de aplicaciones de campo | |||
| Realidad aumentada y compatibilidad con asistencia por escritorio remoto |
*Disponible como opción.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.