Real-time PCR을 이용한 유전자 발현 분석
MIGRATED CONTENT FOR REFERENCE BEGINS
SNP Genotyping Using Real-Time PCR showcase
언제, 어디서 그리고 어떤 조건에서 유전자가 발현될까요? 유전자 발현을 유발하거나 막는 것은 무엇입니까? 과학자들은 놀라울 정도로 광범위한 전사(transcription) 및 번역(translation) 산물을 발견하고 이런 다양한 발현 산물이 어떻게 유기체의 성장과 건강을 결정하는지 알아내고 있습니다.
엄선된 컨텐츠를 통해 TaqMan 유전자 발현 어세이 및 어레이는 광범위한 연구를 위해 고품질의 데이터를 생성할 수 있으며 30종 이상을 커버하는 180만 가지 이상의 사전 디자인된 프라이머/프로브 세트를 제공합니다.
일반적인 유전자 발현 연구 응용 분야:
Real-time PCR
  • 유전자 산물의 정량 분석
  • 마이크로어레이 검증
  • 경로 분석
  • 발생 생물학
  • 품질 관리 및 어세이 검증
  • siRNA/RNAi 실험
  • Low-fold 복제 수(copy number) 변별
  • OpenArray 플랫폼을 사용한 중간 내지 높은 처리량 프로파일링
당사는 Real-Time PCR을 사용하여 감도가 높고 정확한 mRNA의 정량을 위해 Applied Biosystems TaqMan 프로브 기반 화학 기술 및 Applied Biosystems SYBR 그린(Green) 염료 기반 화학 기술의 두 가지 화학 기술을 개발했습니다.
Real-time PCR 유전자 발현 워크플로우:
RNA 분리
RNA 무결성과 발현 프로파일을 보존하는 방법을 사용하여 RNA를 분리하십시오.
RNA 분리 키트   자세히 알아보기 ›
Single Cell-to-CT 키트
단일 세포 분석용   지금 주문하기 ›
Cells-to-CT 키트
RNA 추출 없이 RT-PCR 샘플 전처리를 위한 빠르고 단순한 프로토콜   지금 주문하기 ›
TRIzol 시약
생물학적 물질로부터 고품질의 무손상(intact) RNA 준비   지금 주문하기 ›
mirVana miRNA 분리 키트
RNA의 빠른 분리   지금 주문하기 ›
프라이머 디자인 및 최적화
Applied Biosystems TaqMan 어세이에 필요하지 않습니다. 이 어세이는 업계를 선도하는 생물정보학 디자인 기준을 통과했습니다.
SYBR 프라이머 디자인: Primer Express
역전사
광범위한 RNA 농도에서 RNA를 cDNA로 전환하십시오.
SuperScript IV VILO 마스터 믹스
RT-qPCR 용도를 위한 2-스텝 마스터 믹스 - 저해제 함유 RNA 샘플에서도 초기 Ct 값을 산출하고 데이터 재현성을 향상시킬 수 있습니다.
지금 주문하기 ›
기타 SuperScript 역전사 형태
자세히 알아보기 ›
cDNA 증폭
TaqMan real-time 어세이
당사의 검증된 생물정보학 파이프라인을 이용해 디자인된 업계 최고의 기술로 동일한 PCR 프로토콜을 이용하여 프라이머 디자인이나 PCR 최적화가 필요하지 않습니다. 진행 중인 연구에 적합한 어세이를 찾으십시오.지금 어세이 찾기 ›
단일 튜브 TaqMan 유전자 발현 어세이
내게 맞는 어세이 찾기 ›
단일 튜브 맞춤형 TaqMan 유전자 발현 어세이 
내게 맞는 맞춤형 어세이 찾기 ›
TaqMan 유전자 발현 어레이 카드 및 플레이트
내게 맞는 어세이 찾기 ›
TaqMan OpenArray 플레이트
내게 맞는 OpenArray 찾기 ›
TaqMan Real-Time PCR 마스터 믹스
내게 맞는 마스터 믹스 찾기 ›
SYBR 그린 마스터 믹스
Applied Biosystems™ SYBR™ 그린 마스터 믹스 및 맞춤형 프라이머를 사용하여 cDNA를 증폭하십시오.내게 맞는 마스터 믹스 찾기 ›
맞춤형 프라이머 및 Primer Express 소프트웨어
SYBR 그린 검출을 위한 맞춤형 프라이머를 디자인 및 주문하십시오.맞춤형 프라이머 찾기 ›
qPCR 실행
Real-Time PCR을 위한 기기
기기 비교 ›
QuantStudio 3 Real-Time PCR 시스템
초보자부터 숙련자까지 모두 간편하게 사용 가능
QuantStudio 5 Real-Time PCR 시스템
초보자부터 숙련자까지 모두 간편하게 사용 가능
QuantStudio 6 Flex Real-Time PCR 시스템
높은 유연성, 직관적인 디자인
QuantStudio 7 Flex Real-Time PCR 시스템
다양하고 직관적인 디자인
QuantStudio 12k Flex Real-Time PCR 시스템
최고 수준의 처리량, 유연성 및 확장성
분석
다양한 응용 분야에서 직관적인 소프트웨어 데이터 분석 도구를 사용하여 qPCR 데이터를 처리하고 해석하십시오.
Applied Biosystems qPCR 분석 모듈
자세히 알아보기 ›
ExpressionSuite 소프트웨어
자세히 알아보기 ›
RNA 분리
RNA 무결성과 발현 프로파일을 보존하는 방법을 사용하여 RNA를 분리하십시오.
RNA 분리 키트   자세히 알아보기 ›
Single Cell-to-CT 키트
단일 세포 분석용   지금 주문하기 ›
Cells-to-CT 키트
RNA 추출 없이 RT-PCR 샘플 전처리를 위한 빠르고 단순한 프로토콜   지금 주문하기 ›
TRIzol 시약
생물학적 물질로부터 고품질의 무손상(intact) RNA 준비   지금 주문하기 ›
mirVana miRNA 분리 키트
RNA의 빠른 분리   지금 주문하기 ›
프라이머 디자인 및 최적화
Applied Biosystems TaqMan 어세이에 필요하지 않습니다. 이 어세이는 업계를 선도하는 생물정보학 디자인 기준을 통과했습니다.
SYBR 프라이머 디자인: Primer Express
역전사
광범위한 RNA 농도에서 RNA를 cDNA로 전환하십시오.
SuperScript IV VILO 마스터 믹스
RT-qPCR 용도를 위한 2-스텝 마스터 믹스 - 저해제 함유 RNA 샘플에서도 초기 Ct 값을 산출하고 데이터 재현성을 향상시킬 수 있습니다.
지금 주문하기 ›
기타 SuperScript 역전사 형태
자세히 알아보기 ›
cDNA 증폭
TaqMan real-time 어세이
당사의 검증된 생물정보학 파이프라인을 이용해 디자인된 업계 최고의 기술로 동일한 PCR 프로토콜을 이용하여 프라이머 디자인이나 PCR 최적화가 필요하지 않습니다. 진행 중인 연구에 적합한 어세이를 찾으십시오.지금 어세이 찾기 ›
단일 튜브 TaqMan 유전자 발현 어세이
내게 맞는 어세이 찾기 ›
단일 튜브 맞춤형 TaqMan 유전자 발현 어세이 
내게 맞는 맞춤형 어세이 찾기 ›
TaqMan 유전자 발현 어레이 카드 및 플레이트
내게 맞는 어세이 찾기 ›
TaqMan OpenArray 플레이트
내게 맞는 OpenArray 찾기 ›
TaqMan Real-Time PCR 마스터 믹스
내게 맞는 마스터 믹스 찾기 ›
SYBR 그린 마스터 믹스
Applied Biosystems™ SYBR™ 그린 마스터 믹스 및 맞춤형 프라이머를 사용하여 cDNA를 증폭하십시오.내게 맞는 마스터 믹스 찾기 ›
맞춤형 프라이머 및 Primer Express 소프트웨어
SYBR 그린 검출을 위한 맞춤형 프라이머를 디자인 및 주문하십시오.맞춤형 프라이머 찾기 ›
qPCR 실행
Real-Time PCR을 위한 기기
기기 비교 ›
QuantStudio 3 Real-Time PCR 시스템
초보자부터 숙련자까지 모두 간편하게 사용 가능
QuantStudio 5 Real-Time PCR 시스템
초보자부터 숙련자까지 모두 간편하게 사용 가능
QuantStudio 6 Flex Real-Time PCR 시스템
높은 유연성, 직관적인 디자인
QuantStudio 7 Flex Real-Time PCR 시스템
다양하고 직관적인 디자인
QuantStudio 12k Flex Real-Time PCR 시스템
최고 수준의 처리량, 유연성 및 확장성
분석
다양한 응용 분야에서 직관적인 소프트웨어 데이터 분석 도구를 사용하여 qPCR 데이터를 처리하고 해석하십시오.
Applied Biosystems qPCR 분석 모듈
자세히 알아보기 ›
ExpressionSuite 소프트웨어
자세히 알아보기 ›
Real-Time PCR(qPCR) 또는 디지털 PCR을 사용하여 유전자 발현을 수행할 때의 대안 및 옵션
  • TaqMan 유전자 발현 어세이 형태
    연구 상의 필요, 처리량 및 타겟의 수에 따라 사전 구성형, 구성 가능형 또는 맞춤형 옵션의 형태로 사용 가능
  • 디지털 PCR(dPCR)
    희귀 타겟 검출, 핵산 표준물질 및 차세대 염기서열분석 라이브러리 절대 정량
  • TaqMan PreAmp 마스터 믹스
    Real-Time PCR 반응에 사용하기 전에 cDNA를 증폭하십시오. 샘플에 나타난 cDNA의 상대적 양에 편향을 일으키지 않고 후속 반응에 사용할 수 있는 cDNA의 양을 증가시킵니다. 이 메서드(Method)는 단일 세포 연구에 사용할 수 있습니다.
  • 1-스텝 RT-PCR 시약
    역전사(RT) 및 Real-Time PCR 증폭(qPCR) 시약을 단일 반응으로 결합함으로써 수작업 횟수를 줄이고 샘플 처리 및 데이터 산출에 소요되는 총 시간을 단축할 수 있습니다. 이는 적은 수의 타겟에 대하여 많은 수의 샘플을 스크리닝하거나 액체 처리 시스템으로 실험을 자동화하는 경우에 이상적입니다. 하나의 잠재적인 문제점은 모든 cDNA가 qPCR에 사용되므로 나중에 사용하기 위해 남겨지는 것이 없다는 점입니다.
  • Cells-to-CT 키트 및 기타 통합형 샘플 전처리/Real-Time PCR 제품
    이 제품들은 핵산 정제의 필요성을 제거하여 실험 프로토콜을 크게 단순화하고 샘플 전처리에 소요되는 시간을 단 몇 분으로 단축할 수 있습니다.
MIGRATED CONTENT FOR REFERENCE ENDS