Search
El ARN de interferencia (ARNi) es la mejor manera de reducir eficazmente expresiones génicas para estudiar la función de las proteínas en una amplia variedad de tipos celulares. El uso de vectores para realizar experimentos de ARNi amplía enormemente las posibilidades de experimentación más allá de los tradicionales ARN de interferencia cortos/pequeños (ARNip).
Las tecnologías vectoriales le permiten:
Tabla 1. Comparación de tecnologías de vectores de ARNi.
| miR ARNi BLOCK-iT™ Pol II | ARNhc BLOCK-iT™ |
|---|---|
| Sistema de expresión Pol II | Sistema de expresión Pol III |
| Expresión policistrónica de ARNip (cadenas) | Expresión de ARNhc única por promotor |
| La coexpresión de GFP permite seguir la expresión | Solo se puede seguir la entrega (con casete de expresión independiente) |
| Compatible con la mayoría de los vectores DEST Gateway® | Compatible con vectores DEST BLOCK-iT™ |
| Éxito de diseño óptimo (> 70 %) | Éxito de diseño moderado (~ 50 %) |
Tabla 2. Nuestros productos de vectores de ARNi.
| Tipo de producto | Descripción | Pedidos en línea |
|---|---|---|
| ARNi miR Select BLOCK-iT™ | Insertos vectoriales de ARNi miR prediseñados para cualquier organismo | Insertos vectoriales: ARNi Express BLOCK-iT™ Cadenas principales vectoriales: catálogo en línea |
| Vector miARN miR validado miR BLOCK -iT™ II Pol DuoPak | Construcciones de ARNi miR validado para genes de quinasa humanos | Existencias de glicerol: ARNi Express BLOCK-iT™ |
| Vectores de ARNi miR BLOCK-iT™ Pol II personalizados | Vectores de ARNi miR personalizados para cualquier organismo | Insertos vectoriales: Diseñador de ARNi BLOCK-iT™ Cadenas principales vectoriales: catálogo en línea |
| Vectores de ARNhc BLOCK-iT™ | Vectores de ARNhc personalizados para cualquier organismo | Insertos vectoriales: Diseñador ARNi BLOCK-iT™ Cadenas principales vectoriales: catálogo en línea |
| Controles para vectores de ARNi | Controles de transfección, positivos y negativos para cada experimento de ARNi | Catálogo en línea |
Vectores de expresión ARNip Ambion® pSilencer™
La línea de vectores de expresión ARNip pSilencer incluye varios vectores plasmídicos clásicos con promotores U6 (ARN polimerasa III). Estos sistemas incluyen vector precortado, un vector de control negativo y un inserto de control positivo. Tenga en cuenta que estos vectores no incluyen las células y no son compatibles con Gateway.
| Vector de expresión | Tipo de vector | Aplicación |
|---|---|---|
| pSilencer 2.1-U6 Neo | Vector ARNhc (no compatible con Gateway) | Expresión estable o transitoria de ARNhc en células transfectadas. Select para expresión estable con neomicina. |
| pSilencer 2.1-U6 Hygro | Vector ARNhc (no compatible con Gateway) | Expresión estable o transitoria de ARNhc en células transfectadas. Select para expresión estable con higromicina. |
| pSilencer 2.1-U6 Puro | Vector ARNhc (no compatible con Gateway) | Expresión estable o transitoria de ARNhc en células transfectadas. Select para expresión estable con puromicina. |
Documentación
Seminarios web y guías
Servicios personalizados
¿Necesita ayuda con su investigación de ARNi? Póngase en contacto con nosotros para hacer una consulta o pedir un presupuesto hoy mismo.
Preguntas
Envíe sus preguntas a nuestros mejores investigadores a RNAiresearcher@thermofisher.com.