オンラインオーダーアカウントについて
thermofisher.comアカウントはセキュリティ強化の観点から、定期的にEメールアドレスの認証が必要となります。サインイン時にEメールアドレスの確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って認証を完了してください。また、一定期間ご利用がないthermofisher.comアカウントについては、ご利用できなくなる場合があります。
お客さまのアカウントを不正アクセスからお守りし、安全にご利用いただくための措置となりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
Artistic rendering of a DNA helix with a synthetic biology design
Invitrogen GeneArt Strings DNA Fragmentsは、合成オリゴヌクレオチドからアセンブルされたカスタムメイドの未クローニングの直鎖状二本鎖DNAフラグメントです。GeneArt Gibson Assembly® cloning Kitsを使用したマルチフラグメントアセンブリに最適で、エラー率が低く、少ないスクリーニングで完全長の配列を得ることができます。
すべてのStrings DNA Fragmentsは追加料金なしでタンパク質発現用に最適化でき、Strings DNA Librariesとしても利用できます。
Strings DNA Fragmentsのご注文
注文を簡素化するため、クラシックポータルのGeneArtポータルによるStringsの注文機能、および Strings Assistantからの注文の受付は、2022年11月末をもって終了します。作成中のプロジェクトがある場合は、2022年11月30日までにご注文ください。また、Strings Assistantツールによる過去のプロジェクトへのアクセスは、この日付以降に制限されます。
詳細については、Strings Assistantツールの廃止に関するFAQをご覧ください。
Strings DNA Fragmentsが選ばれる理由
Strings DNA FragmentsはGeneArt Gene Synthesis用に開発されたものと同じ高品質プロセスを使用して合成オリゴヌクレオチドから構築されています。乾燥品として提供され、正しいクローンを同定するための再懸濁、クローニング、およびスクリーニングをすぐにできる状態になっています。これらはチューブフォーマットで提供され、合成遺伝子を発現プラスミドにクローニングするための迅速でスマートな代替品です。
弊社独自のInvitrogen GeneOptimizerアルゴリズムは、野生型配列と比較してダウンストリームタンパク質発現を大幅に向上させ、除去するアダプターは追加されていません。
Strings DNA Fragmentsの特長:
  • お手頃価格—GeneArt Strings DNA Fragmentsは、独自のPCRの実行や完全にクローニングされた遺伝子に代わる費用効果の高い代替品です
  • 柔軟性—完全な遺伝子設計とクローニングの柔軟性;任意のダウンストリーム法でクローニング可能
  • 迅速—わずか3~4営業日で200 ng以上のGeneArt Strings DNA Fragmentsを生成
  • 最適化済み—GeneArt GeneOptimizerソフトウェアはダウンストリームのタンパク質発現の大幅な向上を実現
The production of Strings DNA Fragments starts with the software design, then oligonucleotide synthesis followed by gene assembly ready for cloning or assembly.
GeneArt遺伝子合成、および関連サービスのご利用は初めてですか?GeneArtダッシュボードのクイックガイドはこちらから
フラグメントの大きさ(bp)合成日数(営業日)*希望小売価格
200~600 3~5¥10,100
601~750 ¥12,600
751~1,000 ¥15,100
1,001~1,250 4~6¥32,700
1,251~1,500 ¥37,700
1,501~1,750 ¥41,800
1,751~2,000 ¥46,000
2,001~2,250 ¥50,200
2,251~2,500 ¥54,400
2,501~2,750 ¥58,600
2,751~3,000 ¥62,700
*製造時間は、弊社の製造施設でGeneArt Strings DNA製品を合成するために必要な営業日数です。配送時間は生産時間に加えて、出荷先によって異なります。
Strings DNA Fragmentsのアプリケーション例
GeneArt Gibson Assembly cloning kits
1 kbのStrings DNA Fragments 1、2、および3個をGeneArt Gibson Assembly HiFi Cloning Kitを使用して、Invitrogen TOP10コンピテントセルを用いてpcDNA 3.4ベクターに構築しました。
GeneArt Gibson Assembly HiFi kitは、シングルインサートからマルチインサートの設計により高いクローニング効率を発揮します。
Gibson assembly HiFi cloning kits
Graph of percentage cloning efficiency using one, two and three strings DNA fragment inserts with a GeneArt Gibson Assembly HiFi Cloning Kit
制限酵素クローニングの例
最高3,000 bpのStrings DNA Fragments 8個を5’ AscI制限酵素および3’ PacI制限酵素を使用してクローニングしました。ライゲーションおよび形質転換後に細菌をプレートに播種し、37℃で一晩インキュベートしました。8(<1 kb 未満)または16(>1 kb超)のコロニーを選択し、コロニーPCRを行い全長クローンを同定しました。4~8の全長クローンのシーケンシングを行い正しい配列のクローン数を同定しました。
Chart showing cloning efficiency and fidelity of eight strings fragments up to 3kb cloned using restriction enzymes
コロニーPCRにより同定された正しい長さのクローンの割合(クローニング効率)、および全長クローン数に基づく正しい配列のクローン数の割合(フィデリティ)。
GeneArt Type IIs Assemblyの例
適切な配列末端(AarI認識配列、および6 bpスタッファーヌクレオチド)を有する2,800 bpまでの異なる長さのStrings DNA Fragments 8個を使用して、GeneArt Type IIs Assembly Kit, Aar Iにより直接構築しました。その結果、それぞれ5,056 bp、5,061 bp、5,267 bp、および5,448 bpの4遺伝子が得られました。ライゲーションおよび形質転換後に細菌をプレートに播種し、37℃で一晩インキュベートしました。16コロニーを選択し、コロニーPCRを行い、全長クローンを同定しました。得られた4つの遺伝子すべてに関して、8コロニーのシーケンシングを行い、正しい配列のクローン数を同定しました。
コロニーPCRにより同定された正しい長さのクローンの割合(クローニング効率)、および全長クローン数に基づく正しい配列のクローン数の割合(フィデリティ)。
Chart showing cloning efficiency and fidelity of eight strings fragments of different lengths up to 2.8kb assembled using the GeneArt type IIS Assembly Kits Aar I
GeneArtシームレスクローニングの例
最長3,000 bpのStrings DNA Fragments 10個をGeneArt Seamless Cloning and Assembly Kitを使用してクローニングしました。ライゲーションおよび形質転換後に細菌をプレートに播種し、37℃で一晩インキュベートしました。8(1 kb 未満)または16(1 kb超)のコロニーを選択し、コロニーPCRを行い全長クローンを同定しました。4~8の全長クローンのシーケンシングを行い正しい配列のクローン数を同定しました。
コロニーPCRにより同定された正しい長さのクローンの割合(クローニング効率)、および全長クローン数に基づく正しい配列のクローン数の割合(フィデリティ)。
Chart showing cloning efficiency and fidelity of ten strings fragments up to 3kb assembled using a GeneArt Seamless Assembly Cloning Kit
Strings DNA Fragmentsは最長3,000 bpの長さで提供されますが、GeneArt Seamless assembly技術を使用すると、サブフラグメントの事前クローニングを行うことなく、最長1 kbのStrings DNA Fragments 2つを直接アセンブルできます。
シームレスアセンブリ技術を使用して、より多くのStrings DNA Fragmentsまたはより長いStrings DNA Fragmentsをアセンブルする場合は、サブフラグメントの予備クローニングを行い、アセンブル後に正しいクローンを見つけるために必要なスクリーニングの労力を低減させることを推奨します。あるいは、GeneArt Type IIs assembly技術を使用することも可能です。
適切な配列末端(ベクターまたは隣接フラグメントに対して15 bpの相同性)を有する、最長 1 kbの異なる長さのStrings DNA Fragments 12個を使用して、}GeneArt Seamless Cloning and Assembly Kit{によって、直接アセンブリーを行いました。その結果、1,375 bp、1,466 bp、1,536 bp、1,590 bp、1,647 bp、および1,853 bpの長さの6遺伝子が得られました。ライゲーションおよび形質転換後に細菌をプレートに播種し、37℃で一晩インキュベートしました。16コロニーを選択し、コロニーPCRを行い、全長クローンを同定しました。得られた6つの遺伝子すべてに関して、6コロニーのシーケンシングを行い、正しい配列のクローン数を同定しました。
Chart showing cloning efficiency and fidelity of twelve Strings DNA fragments of different lengths with suitable 15bp homology ends used for direct assembly with a GeneArt Seamless Cloning and Assembly Kit
GeneArt Strings DNA Fragmentsを用いたGatewayクローニングの例
attB部位を有する最長1,000 bpの5つのStrings DNA FragmentsをpDONR 221にクローニングしました。ライゲーションおよび形質転換後に細菌をプレートに播種し、37℃で一晩インキュベートしました。8コロニーを選択し、コロニーPCRを行い全長クローンを同定しました。4~7の全長クローンのシーケンシングを行い、正しい配列のクローン数を同定しました。
コロニーPCRにより同定された正しい長さのクローンの割合(クローニング効率)、および全長クローン数に基づく正しい配列のクローン数の割合(フィデリティ)。
Gateway cloning example with GeneArt Strings DNA Fragments
クローニングおよび配列設計における推奨事項
Strings DNA製品は、デザインに適切な末端が含まれていれば、利用可能なあらゆるクローニング法を使用してクローニングできます。GeneArt Servicesダッシュボードにシーケンスをアップロードする前にエンドシーケンスを追加することも、インポート後に追加することもできます。
クローニング法推奨される配列デザイン
制限酵素クローニング5′および3′制限酵素配列の追加、各末端にスタッファーヌクレオチドの追加を加え効率を向上
GeneArt Type IIs Assembly5′および3′制限酵素配列の追加、各末端にスタッファーヌクレオチドの追加を加え効率を向上
Invitrogen GeneArt Seamless Cloning and Assemblyベクターまたは隣接挿入に15 bpの配列オーバーラップ(キットによってはより大きい配列)を追加
Invitrogen Gateway CloningattB部位を追加して、Invitrogen pDONRベクターへの正しい組み換えを可能に
Invitrogen Zero Blunt TOPO PCR CloningStringsフラグメントは平滑末端を有するため、小さな末端切断を補うために5 ~ 10ヌクレオチドのスタッファーを推奨
TA and Invitrogen TOPO TA CloningStringsフラグメントは平滑末端を有するため、dATP存在下でTaqポリメラーゼを使用してアデニル化し、末端にA-オーバーハングを付加
スクリーニングにおける推奨事項
Strings DNA FragmentsはアセンブルされたオリゴヌクレオチドのPCRアンプリコンであり、正しいクローンを同定するためのスクリーニングがすぐにできる状態になっています。お客様が希望する配列がフラグメントプールに確実に含まれるようにするために、Strings DNA Fragmentsは品質管理工程の一環としてバルク配列管理が行われています。
正しいクローンを>90%の時間で同定するには、以下のスクリーニングガイドラインを使用することをお勧めします。
Strings Fragmentの長さスクリーニングにおける推奨事項
最長1 kbまで2~4の全長クローンのシーケンス
1~2 kb3~5の全長クローンのシーケンス
2~3 kb4~8の全長クローンのシーケンス
※ご注文には、thermofisher.com アカウントが必要です。
 新規登録 | 既存のご登録先の内容変更
※E-mailオーダーには追加料金が発生します。
※ オンラインでのご注文頂いた場合、下図のタイミングでご連絡をさせて頂きます。
  製造サイトからの出荷後、約5営業日でのお届けとなります。
GeneArt 注文から出荷までの流れ
よくあるご質問(FAQ)
GeneArt Strings DNA Fragmentsは、オーダーメードのクローニングされていない直線状二本鎖 DNA フラグメントで、200 ~ 3,000 bpの長さがあります。GeneArt高品質遺伝子合成用に開発された工程と同じ工程を用いて、合成オリゴヌクレオチドから構築されています。Strings Fragmentsは、必要な遺伝子の迅速なクローニングに使用できます。200 ng以上のStrings DNA Fragmentsを3~5営業日(1,000 bpまで)または8営業日(1,000~3,000 bp)以内に生産できます。GeneArt Strings DNA Fragmentsは、オンラインでデザイン、最適化およびご注文が可能で、発現プラスミドのクローニングよりも費用効率の高いスマートな選択肢です。
以前は100~199 bpのStrings DNA Fragmentsも提供していましたが、現在は提供しておりません。
Strings Fragmentsはオリゴヌクレオチドから構築されたアンプリコン(PCR増幅物)であり、遺伝子合成生産工程の中間製品です。この工程によりフラグメントのプールが作成され、正しいクローンを同定するためにクローニングおよびスクリーニングを行う必要があります。プール内に正しいフラグメントが含まれていることを確認するために、Strings Fragmentsは発送前にバルクシーケンス管理されています。
Strings DNA Fragmentsは乾燥品として提供され、再懸濁とスクリーニングがすぐにできます。使用前にチューブの内容物を遠沈させ、必要な濃度になるようにチューブの底部に水を添加し、室温で1時間以上(または4℃で一晩)インキュベートします。続いて、注意深く再懸濁させて直ちに使用します。長期保存する場合には、再懸濁させたStrings DNA製品を分注し –20℃で凍結させます。凍結融解のサイクルを繰り返さないでください。
いいえ。200~1,000 bpのStrings DNA Fragmentsは5営業日、1,000~3,000 bpのStrings DNA Fragmentsは8営業日でそれぞれ製造されます。配列の性質により、合成日数が異なります。
はい。最終遺伝子を入手するためにはクローニングを行う必要があるため、Strings DNA Fragmentsは常に遺伝子合成よりも安価です。
はい。ご注文には、お客様のニーズに合わせて配列を調整するための無料遺伝子編集および最適化機能を使用できるGeneArt Webオーダーポータルの使用を推奨します。編集および最適化を行った後、フラグメントの最終配列がお客様のラボにおけるその後の工程に必要な配列と完全に一致することを再度確認してください(例えば、フラグメントまたは切断部位とクローニングに必要な付加配列との相同オーバーラップの可能性)。
いいえ。Strings DNA Fragmentsは、遺伝子への最も迅速で最も低価格なアクセスを提供する目的でデザインされているため、サブクローニングおよびアセンブリーのサービスは提供していません。ご自身でクローニングを行いたくない場合には、全遺伝子合成サービスをご注文いただくことを推奨します。
はい。予備クローニングなしで、2つのStringsフラグメントを直接アセンブルすることが可能です。サーモフィッシャーサイエンティフィックでは、GeneArt Type IIs AssemblyおよびGeneArt Seamlessクローニングおよびアセンブリーを含む、シームレスアセンブリーのための技術をいくつか提供しています。詳細に関しては、本ページのアプリケーション例のセクションをご参照ください。アセンブルしたいサブフラグメントの配列長および数に応じて、正しいクローンを見つけ出すためのスクリーニングへの労力が大きくなる可能性があります。このため、弊社では一般的にサブフラグメントの予備クローニング行い、アセンブル後に正しいクローンを見つけ出すためのクローニング労力を低減させることを推奨します。
いいえ。Strings DNA Fragmentsは150~3,000 bpに限られます。配列がこれより長い場合には、遺伝子合成として注文するか、2つ以上のStrings DNA Fragmentsから遺伝子をアセンブルする必要があります。さらに、Strings DNA Fragmentsは生産工程を簡略化することで、非常に迅速かつ高い費用効率で遺伝子製品を提供することが可能となっています。配列が複雑な場合には、複雑性の高さが原因でStrings DNA Fragmentsとして生産することが不可能であることを通知するメッセージが送信されます。その場合には、生産基準(下記参照)に合うように配列を変更するか、遺伝子合成としてご注文ください。多くの場合、ポータル機能を使用して配列を最適化することで、Strings Fragments工程による生産が可能となります。それでも生産が不可能な場合には、手動で配列を編集して生産を可能にすることもできます。
重要な生産基準:
  • GC含量は20%~80%(ピーク中、総量ではない)
  • 長い二次構造または配列の繰り返しを含まない
  • 25 bp超のA/Tストレッチおよび20 bp超のG/Cストレッチを含まない