Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD28 Antibodies

          Invitrogen

          CD28 Monoclonal Antibody (37.51), PE, eBioscience™

          Advanced Verification
          6 Published Figures
          16 References
          View all (159) CD28 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD28 Monoclonal Antibody (37.51), PE, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (6)
          • Advanced Verification (1)
          CD28 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD28 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD28 Antibody (12-0281-81) in Flow

          Swiss Webster mouse splenocytes were stained with CD3 Monoclonal Antibody, FITC (Product # 11-0031-82) and 0.25 µg of Armenian Hamster IgG Isotype Control, PE (Product # 12-4888-83) (left) or 0.25 µg of CD28 Monoclonal Antibody, PE (right). Total viable cells were used for analysis, as determined by 7-AAD (Product # 00-6993-50). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD28 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD28 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD28 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD28 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD28 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD28 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD28 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD28 Antibody

          Product Details

          12-0281-81

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 16 publications 16 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Syrian hamster / IgG

          Recommended Isotype Control

          Syrian Hamster IgG Isotype Control, PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          37.51

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • Functional Grade
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_465620

          Product Specific Information

          Description: The 37.51 monoclonal antibody reacts with the mouse CD28 molecule, a 45 kDa homodimer expressed by thymocytes, mature T cells and NK cells. CD28 is a ligand for CD80 (B7-1) and CD86 (B7-2) and is a potent costimulator of T cells. Signaling through CD28 augments IL-2 and IL-2 receptor expression as well as cytotoxicity of CD3-activated T cells.

          Applications Reported: The 37.51 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The 37.51 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Note: It has been observed that increased incubations times (30-45 minutes) with the CD28 antibody can enhance the staining obtained.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD28 antigen is a 44 kDa disulfide linked homodimeric T cell specific surface glycoprotein. CD28 is a cell adhesion molecule of the immunoglobulin superfamily which is constitutively expressed on most peripheral blood T lymphocytes. Moreover, CD28 is the critical T cell costimulatory receptor that provides the cell the important second activation signal by binding CD80 and CD86 which are expressed by antigen presenting cells. In addition to its co-stimulation role, CD28 functions by preventing T cells from entering an anergic-hyporesponsive state or from undergoing premature apoptotic cell death. In murine peripheral lymphoid organs and in the blood, all CD4+ and CD8+ T cells express CD28. In the thymus, CD28 expression is highest on immature CD3-, CD8+ and CD4+8+ cells, and on CD4-8- cells that express alpha/beta and gamma/delta TCR. The level of CD28 on mature CD4+ and CD8+ alpha/beta TCR+ thymocytes is two- to fourfold lower than on the immature cells. Diseases associated with CD28 dysfunction include mycosis fungiodes and Sezary's Disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD28; MGC138290; sCD28; soluble CD28; T-cell-specific surface glycoprotein CD28; T44

          View more View less

          Gene Aliases: Cd28

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P31041

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12487

          View more View less

          Function(s)
          protease binding SH3/SH2 adaptor activity protein homodimerization activity immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          positive regulation of inflammatory response to antigenic stimulus immune response positive regulation of signal transduction positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling T cell costimulation positive regulation of T cell proliferation T cell activation negative thymic T cell selection regulatory T cell differentiation positive regulation of interleukin-2 biosynthetic process positive regulation of mitotic nuclear division positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of alpha-beta T cell proliferation positive regulation of isotype switching to IgG isotypes T cell receptor signaling pathway positive regulation of protein kinase B signaling apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline