Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • TER-119 Antibodies

          Invitrogen

          TER-119 Monoclonal Antibody (TER-119), Biotin, eBioscience™

          49 Published Figures
          189 References
          View all (33) TER-119 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TER-119 Monoclonal Antibody (TER-119), Biotin, eBioscience™

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (49)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 50

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TER-119 Antibody (13-5921-82) in Flow

          Staining of BALB/c bone marrow cells with 0.25 µg of Rat IgG2b Isotype Control (Product # 12-4031-82) (open histogram) or 0.25 µg of Anti-Mouse TER-119 Biotin (filled histogram) followed by Streptavidin PE (Product # 12-4317-87). Cells in the small scatter population were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Western Blot (WB)
          TER-119 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          TER-119 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          TER-119 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TER-119 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TER-119 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TER-119 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TER-119 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TER-119 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TER-119 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TER-119 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          13-5921-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 10 publications 10 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 158 publications 158 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 15 publications 15 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Fish, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rat / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), Biotin, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          TER-119

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_466797

          Product Specific Information

          Description: The TER-119 monoclonal antibody reacts with mouse erythroid cells from early proerythroblast to mature erythrocyte stages. The TER-119 antigen is present in yolk sac, fetal and newborn liver, but is not expressed by cells carrying BFU-E and CFU-E activities. Several erythroleukemia cell lines tested so far are negative for expression of TER-119 antigen even after dimethylsulfoxide stimulation. Biochemical and molecular analysis of the TER-119 antigen indicate that this molecule is associated with the surface glycophorin A, but is not a typical glycophorin.

          Applications Reported: The TER-119 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The TER-119 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes and bone marrow cells. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          TER-119 is a lineage marker for erythroid cells from early proerythroblast to mature erythrocyte stages in adult blood, spleen, and bone marrow. It is also present in yolk sac, and fetal and newborn liver. The TER-119 antigen is not expressed by cells of earlier erythroid development at BFU-e (blast-forming unit erythroid) stage or CFU-e (colony-forming unit erythroid) stage.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Ly-76; Ly76; TER119

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-vlj45:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline