Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • NK1.1 Antibodies

          Invitrogen

          NK1.1 Monoclonal Antibody (PK136), Biotin, eBioscience™

          52 Published Figures
          101 References
          View all (48) NK1.1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite NK1.1 Monoclonal Antibody (PK136), Biotin, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (52)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 53

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          NK1.1 Antibody (13-5941-85) in Flow

          Staining of C57BL/6 mouse splenocytes with Anti-Mouse NK-1.1 PE and Anti-Mouse CD49b (Integrin alpha 2) FITC (Product # 11-5971-82). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NK1.1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NK1.1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          13-5941-85

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 86 publications 86 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 9 publications 9 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2a kappa Isotype Control (eBM2a), Biotin, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          PK136

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_466805

          Product Specific Information

          Description: The PK136 monoclonal antibody reacts with mouse NK1.1, an antigen expressed by natural killer cells and a subset of T cells in the NK1.1 mouse strains including C57BL and NZB. Several commonly used laboratory mouse strains such as BALB/c, SJL, AKR, CBA, C3H and A do not express the NK1.1 antigen. For detection of NK cells in these strains the monoclonal antibody DX5 (Product # 14-5971) should be used. Simultaneous staining of C57BL/6 spleen cells with PK136 and DX5 reveals coexpression of both markers by a majority of cells as well as presence of small populations of DX5+PK136- and DX5-PK136+ cells.

          Applications Reported: PK136 has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The PK136 antibody has been tested by flow cytometric analysis of C57Bl/6 mouse splenocytes and can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          NK1.1 (Killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1, KLRB1, NKR-P1A, CD161, cluster of differentiation 161), refers to Natural Killer (NK) cells, lymphocytes that mediate cytotoxicity and secrete cytokines after immune stimulation. Several genes of the C-type lectin superfamily, including the rodent NKRP1 family of glycoproteins, are expressed by NK cells and may be involved in the regulation of NK cell function. The KLRB1 protein contains an extracellular domain with several motifs characteristic of C-type lectins, a transmembrane domain, and a cytoplasmic domain. The KLRB1 protein, NKR-P1A or CD161, is classified as a type II membrane protein because it has an external C terminus. NKR-P1A, the receptor encoded by the KLRB1 gene, recognizes Lectin Like Transcript-1 (LLT1) as a functional ligand.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD161 antigen-like family member B; CD161 antigen-like family member C; CD161b; CD161c; Inhibitory receptor NKR-P1B; killer cell lectin-like receptor subfamily A member 1C; killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1B allele A; Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1B allele B; Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1C; killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1D; KLRB1; Ly-55; ly-55b; Ly-55c; Ly-55d; Ly55; lymphocyte antigen 55 complex, locus B; lymphocyte antigen 55 complex, locus C; lymphocyte antigen 55 complex, locus D; lymphocyte antigen 55b; Lymphocyte antigen 55c; Lymphocyte antigen 55d; lymphocyte antigen 59; MGC163757; MGC163759; natural killer cell receptor protein NKR-P1B; natural killer cell receptor protein NKR-P1C; natural killer cell receptor-P1; Natural killer cell surface protein NKR-P1B allele B6; natural killer cell surface protein NKR-P1B allele SJL/BALB; Natural killer cell surface protein P1-40; natural killer cell-associated antigen 1; natural killer cells; nk cells; NK1.1; NKR-P1 34; NKR-P1 40; NKR-P1.9; NKR-P1C; NKR-P1D

          View more View less

          Gene Aliases: AI462337; CD161; Klrb1b; Klrb1c; Klrb1d; ly-55c; Ly-59; Ly55b; Ly55c; Ly55d; Ly59; Nk-1; Nk-1.2; NK-RP1; Nk1; NK1.1; Nk1.2; NKR-P1.9; NKR-P1B; NKR-P1D; NKRP1; Nkrp1-b; NKRP140; Nkrp1b; Nkrp1c; Nkrp1d

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q99JB4, (Mouse) P27814

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 80782, (Mouse) 17059

          View more View less

          Function(s)
          receptor activity protein binding carbohydrate binding protein homodimerization activity transmembrane signal receptor
          Process(es)
          negative regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity natural killer cell activation positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-2x6nv:80/100.66.78.26:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline