Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Transferrin Receptor (CD71) Antibodies

          Invitrogen

          CD71 (Transferrin Receptor) Monoclonal Antibody (OKT9 (OKT-9)), Functional Grade, eBioscience™

          Advanced Verification
          38 Published Figures
          24 References
          View all (149) Transferrin Receptor (CD71) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD71 (Transferrin Receptor) Monoclonal Antibody (OKT9 (OKT-9)), Functional Grade, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Published Figures (38)
          • Advanced Verification (1)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 39

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody (16-0719-38) in ICC/IF, Flow

          BMC biology 2022 - TfR surface delivery and boosted recycling relies on flotillins. A Representative TIRF images of transferrin-Alexa488 (cyan) vesicle co-fusion events with mCherry Rab11a (magenta) in WT Jurkat T cells (top) or fusion with (middle) or without (bottom) mCherry-Rab11a in FlotKO Jurkat T cells. B Quantification of the percentage of transferrin-Alexa488 fusion events containing mCherry-Rab11a in WT and two FlotK... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Western Blot (WB)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          16-0719-38

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 21 publications 21 publications

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          -

          Control (Ctrl)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), Functional Grade, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OKT9 (OKT-9)

          Conjugate

          Functional Grade Functional Grade Functional Grade
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          5 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2865791

          Product Specific Information

          Description: The OKT9 monoclonal antibody reacts with human CD71, a 170-180 kDa type II transmembrane protein. CD71, the transferrin receptor, exists as a homodimer on the cell surface and is essential for cellular growth. CD71 is expressed by immature proliferating cells and at low levels on resting mature lymphocytes. Antigen or mitogen stimulation of T and B cells upregulates the expression of CD71.

          Applications Reported: This OKT9 (OKT-9) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This OKT9 (OKT-9) antibody has been tested by flow cytometric analysis of PHA-stimulated human peripheral blood mononuclear cells. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Storage and handling: Use in a sterile environment.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Endotoxin Level: Less than 0.001 ng/µg antibody, as determined by LAL assay.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Target Information

          Cellular uptake of iron occurs via receptor-mediated endocytosis of ligand-occupied transferrin receptor into specialized endosomes. Endosomal acidification leads to iron release. The apotransferrin-receptor complex is then recycled to the cell surface with a return to neutral pH and the concomitant loss of affinity of apotransferrin for its receptor. Transferrin receptor is necessary for development of erythrocytes and the nervous system. Serum transferrin receptor (sTfR) is used as a means of detecting erythropoietin (EPO) misuse by athletes and as a diagnostic test for anemias resulting from a number of conditions including rheumatoid arthritis, pregnancy, irritable bowel syndrome and in HIV patients.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD antigen CD71; transferrin receptor; transferrin receptor 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD71; IMD46; p90; T9; TFR; TFR1; TR; TRFR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P02786

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7037

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding double-stranded RNA binding transferrin receptor activity protein binding protein kinase binding Hsp70 protein binding identical protein binding protein homodimerization activity macromolecular complex binding chaperone binding
          Process(es)
          regulation of cell growth response to hypoxia iron ion transport cellular iron ion homeostasis receptor-mediated endocytosis acute-phase response cell surface receptor signaling pathway response to nutrient response to iron ion response to manganese ion positive regulation of gene expression negative regulation of mitochondrial fusion osteoclast differentiation positive regulation of B cell proliferation positive regulation of protein complex assembly receptor internalization response to retinoic acid transferrin transport intracellular signal transduction positive regulation of T cell proliferation regulation of cell proliferation negative regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of isotype switching response to copper ion multicellular organismal iron ion homeostasis cellular response to xenobiotic stimulus regulation of postsynaptic membrane neurotransmitter receptor levels transport across blood-brain barrier positive regulation of protein localization to nucleus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-m8c75:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0