Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • IFN gamma Antibodies

          Invitrogen

          IFN gamma Monoclonal Antibody (XMG1.2), PE-Cyanine7, eBioscience™

          Advanced Verification
          97 Published Figures
          245 References
          View all (202) IFN gamma antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IFN gamma Monoclonal Antibody (XMG1.2), PE-Cyanine7, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (97)
          • Advanced Verification (1)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 99

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IFN gamma Antibody (25-7311-82) in Flow

          Intracellular staining of Mouse Cytokine Positive Control Cells (Product # 00-4500-51) with Anti-Mouse CD4 APC (Product # 17-0041-82) and 0.25 µg of Rat IgG1 K Isotype Control PE-Cy7 (Product # 25-4301-82) (left) or 0.25 µg of Anti-Mouse IFN gamma PE-Cyanine7 (right). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody

          Product Details

          25-7311-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 243 publications 243 publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 1 publication 1 publication

          T-Cell Activation (TCA)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Monkey, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG1 kappa Isotype Control (eBRG1), PE-Cyanine7, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          XMG1.2

          Conjugate

          PE-Cyanine7 PE-Cyanine7 PE-Cyanine7
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          569/780 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_469680

          Product Specific Information

          Description: The XMG1.2 antibody reacts with mouse interferon (IFN) gamma. The XMG1.2 antibody is a neutralizing antibody. Mouse IFN gamma is a 20 kDa factor produced by activated T, B and NK cells, and is an anti-viral and anti-parasitic cytokine. IFN gamma, in synergy with other cytokines such as TNF alpha, inhibits proliferation of normal and transformed cells. Immunomodulatory effects of IFN gamma are exerted on a wide range of cell types expressing the high affinity receptors for IFN gamma. Glycosylation of IFN gamma does not affect its biological activity.

          Applications Reported:This XMG1.2 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: Has been tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of Con A-stimulated mouse splencoytes. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222-49) (100 µL cell sample + 100 µL IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-57) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 775 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          IFN gamma (Interferon gamma, Type II interferon) is a macrophage activation factor, and immune interferon that is produced primarily by T-lymphocytes and natural killer cells in response to antigens, mitogens, Staphylococcus enterotoxin B, phytohemaglutanin and other cytokines. IFN gamma is a dimeric protein consisting of two 146 amino acid subunits. IFN gamma is a glycoprotein that exists, functionally, as a homodimer of approximately 45 kDa. On SDS-PAGE, IFN gamma appears as a combination of 25, 20 and minor 15.5 kDa bands as a result of differential glycosylation. The biological activity of the IFN gamma homodimer is highly species specific. Human IFN gamma does not show cross-reactivity with mouse. IFN gamma function includes the following: antiviral activity, tumor antiproliferative activity, induction of class I and II MHC, macrophage activation, and enhanced immunoglobulin secretion by B lymphocytes. IFN gamma is involved in cytokine regulation and also acts synergistically with other cytokines. Activation of IFN gamma takes place through binding of IFN gamma receptor I and II, and activating the JAK-STAT pathway. IFN gamma does not show any homology with IFN alpha or IFN beta but human IFN gamma shows about 40% sequence homology with mouse IFN gamma. IFN gamma is upregulated by IL2, FGF basic, EGF and downregulated by vitamin D3 or DMN. IFN gamma gene mutations are associated with aplastic anemia.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: gamma interferon; H-IFN-g; IFN γ; IFN-gamma; IFN-y; IFNγ; Interferon; Interferon gamma; Interferon y; Interferon γ; Interferonγ; M-IFN-g; R-IFN-g

          View more View less

          Gene Aliases: Ifg; IFN-g; Ifng

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P01580

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 15978

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity interferon-gamma receptor binding protein binding cytokine interferon superfamily intercellular signal molecule
          Process(es)
          protein import into nucleus, translocation negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter neutrophil apoptotic process regulation of the force of heart contraction adaptive immune response CD8-positive, alpha-beta T cell differentiation involved in immune response regulation of transcription, DNA-templated apoptotic process inflammatory cell apoptotic process immune response humoral immune response cell cycle arrest positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation response to virus positive regulation of epithelial cell migration antigen processing and presentation neutrophil chemotaxis negative regulation of epithelial cell differentiation endoplasmic reticulum unfolded protein response negative regulation of myelination positive regulation of synaptic transmission, cholinergic negative regulation of interleukin-17 production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-23 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation of STAT protein positive regulation of smooth muscle cell apoptotic process regulation of growth positive regulation of T cell proliferation positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat1 protein defense response to bacterium defense response to protozoan negative regulation of growth of symbiont in host negative regulation of growth of symbiont involved in interaction with host positive regulation of chemokine biosynthetic process positive regulation of interleukin-12 biosynthetic process positive regulation of MHC class II biosynthetic process positive regulation of interleukin-6 biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of neuron differentiation positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of cell adhesion positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of isotype switching to IgG isotypes negative regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of interleukin-1 beta secretion regulation of immune response regulation of insulin secretion sensory perception of mechanical stimulus positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis defense response to virus positive regulation of killing of cells of other organism positive regulation of fructose 1,6-bisphosphate 1-phosphatase activity positive regulation of fructose 1,6-bisphosphate metabolic process positive regulation of vitamin D biosynthetic process positive regulation of calcidiol 1-monooxygenase activity cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interleukin-18 extrinsic apoptotic signaling pathway regulation of neuronal action potential positive regulation of tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 11 production regulation of hepatocyte proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-65nqn:80/100.66.78.26:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline