Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD16 Antibodies

          Invitrogen

          CD16 Monoclonal Antibody (eBioCB16 (CB16)), Brilliant Violet™ 711, eBioscience™

          View all (165) CD16 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD16 Monoclonal Antibody (eBioCB16 (CB16)), Brilliant Violet™ 711, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD16 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD16 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD16 Antibody (407-0168-41) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were stained with CD56 (NCAM) Monoclonal Antibody, FITC (Product # 11-0566-42) and Mouse IgG1 kappa Isotype Control, Brilliant Violet 711 (Product # 407-4714-81) (left) or CD16 Monoclonal Antibody, Brilliant Violet 711 (right). Viable cells in the lymphocyte gate were used for analysis, as determined by 7-AAD (Product # 00-6993-50). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD16 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          407-0168-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.25 µg)/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), Brilliant Violet™ 711, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBioCB16 (CB16)

          Conjugate

          Brilliant Violet™ 711 Brilliant Violet™ 711 Brilliant Violet™ 711
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 730
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          406/711 nm View spectra spectra

          Form

          liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3699356

          Product Specific Information

          Description
          The eBioCB16 monoclonal antibody recognizes CD16 (Fc gammaRIII), the low-affinity receptor for IgG with an apparent molecular weight of 50-80 kDa.

          Applications Tested
          This eBioCB16 (CB16) antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This may be used at 5 µL (0.25 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Blocking Buffers
          When using two or more Super Bright, Brilliant Violet™, Brilliant Ultra Violet™, or other polymer dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) or Brilliant Stain Buffer (Product # 00-4409-75) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer or Brilliant Stain Buffer for more information.

          Light sensitivity
          This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation
          • Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation.
          • Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.
          • Our internal testing suggests that Brilliant Violet™ 711 (BV711) is not compatible with methanol-based fixation.

          Excitation: 407 nm; Emission: 713 nm; Laser: Violet Laser.

          BRILLIANT ULTRA VIOLET™ is a trademark or registered trademark of Becton, Dickinson and Company or its affiliates, and is used under license. Powered by Sirigen™.

          Target Information

          CD16, known as Fc gamma receptor III, exists in two distinct isoforms: Fc gamma RIIIA and Fc gamma RIIIB. These isoforms are encoded by the genes FCGR3A and FCGR3B, respectively, which are located on chromosome 1 and share a high degree of similarity. Fc gamma RIIIA is expressed as a polypeptide-anchored form on monocytes, macrophages, and lymphocytes such as natural killer (NK) cells, but not on T or B cells. This receptor recognizes the Fc portion of immunoglobulin G (IgG) and is involved in the clearance of immune complexes from circulation. Upon binding IgG, Fc gamma RIIIA activates signal transduction pathways that result in antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC), phagocytosis, cytokine release, and antigen presentation. Fc gamma RIIIB is expressed on polymorphonuclear neutrophils (PMN) as a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored form. It plays a role in similar immune functions, including cellular-mediated cytotoxicity and enhancement of virus infections. Mutations in the FCGR3A gene have been associated with Immunodeficiency 20 and linked to susceptibility to recurrent viral infections, systemic lupus erythematosus, and alloimmune neonatal neutropenia. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. Diseases associated with FCGR3A include Immunodeficiency 20 and Herpes Zoster.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD16a antigen; CD32; CD32 receptor 2; CDw32; Fc fragment of IgG low affinity IIIa receptor (CD16a) isoform FCGR3A_1; Fc fragment of IgG low affinity IIIa receptor (CD16a) isoform FCGR3A_2; Fc fragment of IgG receptor IIIa; Fc fragment of IgG receptor IIIb; Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor (CD16a); Fc fragment of IgG, low affinity IIIb, receptor (CD16b); Fc gamma receptor III-A; Fc gamma receptor III-B; Fc-gamma receptor IIIb (CD16); Fc-gamma RII-b; Fc-gamma RII-c; Fc-gamma RIII-alpha; fc-gamma RIII-beta; fc-gamma RIIIb; Fc-gamma-RIIb; Fc-gamma-RIIc; FCG2; FcgammaRIIIA; FcgammaRIIIb; FCGR2; FCGR2A; FCGR2B; FCGR2C; FcRII-b; FcRII-c; human neutrophil antigen 1; igG Fc receptor III-1; igG Fc receptor III-2; IgG Fc receptor III-A; IgG receptor precursor; immunoglobulin G Fc receptor III; low affinity IgG receptor; low affinity IgG receptor CD16; low affinity IgG receptor precursor; low affinity immunoglobulin gamma receptor III-a Fc fragment; neutrophil-specific antigen NA; RP11-5K23.1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD16; CD16-I; CD16-II; CD16A; CD16b; FCG3; FCGR3; FcGRIIIA; FCRIIIA; FCRIIIb; HNA-1; IGFR3; IMD20

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P08637, (Human) O75015

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2214, (Human) 2215

          View more View less

          Function(s)
          protein binding IgG receptor activity low-affinity IgG receptor activity immune receptor activity GPI anchor binding
          Process(es)
          antibody-dependent cellular cytotoxicity immune response cell surface receptor signaling pathway Fc-gamma receptor signaling pathway calcium-mediated signaling natural killer cell activation positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of natural killer cell proliferation macrophage activation natural killer cell mediated cytotoxicity natural killer cell degranulation protein kinase B signaling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-swbc5:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0