Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • LAMP1 (CD107a) Antibodies

          Invitrogen

          CD107a (LAMP-1) Monoclonal Antibody (eBioH4A3), Brilliant Violet™ 711, eBioscience™

          View all (119) LAMP1 (CD107a) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD107a (LAMP-1) Monoclonal Antibody (eBioH4A3), Brilliant Violet™ 711, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD107a (LAMP-1) Antibody (407-1079-41) in Flow

          Jurkat cells were stained intracellularly, using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol, with Mouse IgG1 kappa Isotype Control, Brilliant Violet 711 (Product # 407-4714-81) (blue histogram) or CD107a (LAMP-1) Monoclonal Antibody, Brilliant Violet 711 (purple histogram). Viable cells were used for analysis, as determined by Fixable Viability Dye eFluor 780 (Product # 65-0865-18). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD107a (LAMP-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          407-1079-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.5 µg)/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), Brilliant Violet™ 711, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBioH4A3

          Conjugate

          Brilliant Violet™ 711 Brilliant Violet™ 711 Brilliant Violet™ 711
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 700 
          • Alexa Fluor Plus 594 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • Alexa Fluor Plus 750
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 650
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          406/711 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3666082

          Product Specific Information

          Description
          The eBioH4A3 monoclonal antibody reacts with human CD107a, also known as lysosomal-associated membrane protein-1 (LAMP-1). CD107a is a highly glycosylated protein of approximately 110kDa. It is predominantly expressed intracellularly in the lysosomal/endosomal membrane in nearly all cells. CD107a is transiently expressed on the cell surface of degranulating cytolytic T cells, and is also upregulated on the surface of activated platelets and some cancer cells.

          Applications Tested
          This eBioH4A3 antibody has been pre-diluted and tested by intracellular staining followed by flow cytometric analysis of Jurkat cells using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol. Please refer to "Staining Intracellular Antigens for Flow Cytometry, Protocol A: Two step protocol for intracellular (cytoplasmic) proteins" located at Flow Protocols. This may be used at 5 µL (0.5 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Blocking Buffers
          When using two or more Super Bright, Brilliant Violet™, Brilliant Ultra Violet™, or other polymer dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) or Brilliant Stain Buffer (Product # 00-4409-75) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer or Brilliant Stain Buffer for more information.

          Light sensitivity
          This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation
          • Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation.
          • Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.
          • Our internal testing suggests that Brilliant Violet™ 711 (BV711) is not compatible with methanol-based fixation.

          Excitation: 407 nm; Emission: 713 nm; Laser: Violet Laser.

          BRILLIANT ULTRA VIOLET™ is a trademark or registered trademark of Becton, Dickinson and Company or its affiliates, and is used under license. Powered by Sirigen™.

          Target Information

          LAMP1 (CD107a, lysosome-associated membrane protein-1) together with LAMP-2, is a major constituent of lysosomal membrane, 1-2% of total CD107a is found also on the plasma membrane. LAMP1 is a heavily glycosylated membrane protein which contains a putative signal peptide, 18 sites for N-linked glycosylation, a single membrane-spanning segment and a short (11 amino acid) cytosolic tail. The LAMP proteins are involved in lysosome biogenesis and are required for fusion of lysosomes with phagosomes. LAMP1 is a type 1 integral membrane protein that is transported from trans-Golgi network to endosomes and then lysosomes. Upon cell activation, LAMP1 transfer to the plasma membrane is dependent on a carboyxl-terminal tyrosine based motif (YXXI). Perturbation in the spacing between the tyrosine based motif relative to the membrane abolishes lysosome localization of LAMP1, and this mutant protein then cycles between the plasma membrane and the endosome. Cell surface LAMP1 (and LAMP2) have been shown to promote adhesion of human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) to vascular endothelium, therefore, they are possibly involved in the adhesion of PBMC to the site of inflammation. Increased LAMP1 immunoreactivity is observed in neurons and glial cells surrounding senile plaques in Alzheimer's Disease (AD) cases, and is localized in medullary epithelial cells, single macrophages and lymphocytes in acute thymic involution. LAMP1 is a good marker of mast cell activation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD107 antigen-like family member A; lysosomal associated membrane protein 1; membrane glycoprotein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD107a; LAMPA; LGP120

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P11279

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3916

          View more View less

          Function(s)
          protein binding ion channel inhibitor activity enzyme binding protein domain specific binding
          Process(es)
          lysosomal lumen acidification positive regulation of natural killer cell degranulation positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity protein stabilization establishment of protein localization to organelle Golgi to lysosome transport granzyme-mediated programmed cell death signaling pathway regulation of organelle transport along microtubule
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-lft5d:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0