Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TIM-3 Antibodies

          Invitrogen

          CD366 (TIM3) Monoclonal Antibody (F38-2E2), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          4 Published Figures
          9 References
          View all (143) TIM-3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD366 (TIM3) Monoclonal Antibody (F38-2E2), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (4)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD366 (TIM3) Antibody (46-3109-41) in Flow

          Human peripheral blood cells were unstimulated (left) or stimulated with Anti-Human CD3 (Product # 16-0037-81) and Anti-Human CD28 (Product # 16-0289-81) for 3 days (right). Cells were then stained with Anti-Human CD4 FITC (Product # 11-0049-42) and Anti-Human CD366 (TIM3) PerCP-eFluor® 710. Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          46-3109-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.06 µg)/test
          View 9 publications 9 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          F38-2E2

          Conjugate

          PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 786
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          482/708 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11039394

          Product Specific Information

          Description: This F38-2E2 monoclonal antibody reacts with human CD366, also known as T cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3 (TIM3) or HAVCR2. This cell surface receptor is expressed on activated CD4+ T cell subsets (e.g. Th1, Th17, and Treg), CD8+ T cells, monocytes, dendritic cells, and mast cells. Due to alternative splicing, CD366 exists as membrane-bound and soluble forms. Galectin-9 has been identified as the ligand for CD366. In humans, this receptor negatively regulates CD4+ T cells, influencing the secretion of some Th1- and Th17-related cytokines. CD366 has also been implicated in tolerance, autoimmune disease (e.g. multiple sclerosis), and HIV infection.

          Applications Reported: This F38-2E2 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This F38-2E2 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of stimulated normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.06 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          PerCP-eFluor® 710 emits at 710 nm and is excited with the blue laser (488 nm); it can be used in place of PerCP-Cyanine5.5. We recommend using a 710/50 bandpass filter, however, the 695/40 bandpass filter is an acceptable alternative. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488 nm; Emission: 710 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          TIM3 (Hepatitis A virus cellular receptor 2, HAVCR2, T-cell immunoglobulin, mucin-dmain containing-3) is a 281 amino acid long, Type-1 Th1- specific cell surface glycoprotein expressed on terminally differentiated CD4+Th1 and CD8+Tc1 cells. TIM3 consists of an IgV-like domain, a mucin-like domain in the extracellular region, and a conserved Tyrosine phosphorylation motif in the cytoplasmic region. TIM3 is involved in macrophage activation and induction of autoimmune diseases. Further, TIM3 down-regulates aggressive Th1-mediated immune responses and facilitates in the development of immune tolerance. Pathological significance of TIM3 has been attributed to Experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), a Th-1 dependent autoimmune disease, and also enhances the severity of experimental autoimmune encephalomyelitis in mice.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: FLJ14428; hepatitis A virus cellular receptor 2; kidney injury molecule-3; sCD366; soluble CD366; soluble TIM 3; T cell immunoglobulin mucin 3; T-cell immunoglobulin and mucin domain 3; T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3; T-cell immunoglobulin mucin family member 3; T-cell immunoglobulin mucin receptor 3; T-cell membrane protein 3; TIM-3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD366; HAVcr-2; KIM-3; SPTCL; Tim-3; TIM3; TIMD-3; TIMD3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q8TDQ0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 84868

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding
          Process(es)
          positive regulation of cytokine production macrophage activation involved in immune response natural killer cell tolerance induction regulation of tolerance induction dependent upon immune response negative regulation of T-helper 1 type immune response negative regulation of immune response to tumor cell negative regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity directed against tumor cell target regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of gene expression negative regulation of myeloid dendritic cell activation negative regulation of type I interferon production negative regulation of interferon-alpha production negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-2 production negative regulation of interleukin-3 production negative regulation of interleukin-6 production negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-1 production positive regulation of interleukin-4 production positive regulation of tumor necrosis factor production negative regulation of natural killer cell activation toll-like receptor 3 signaling pathway toll-like receptor 7 signaling pathway toll-like receptor 9 signaling pathway positive regulation of T cell proliferation negative regulation of T cell proliferation positive regulation of macrophage activation positive regulation of innate immune response negative regulation of innate immune response defense response to Gram-positive bacterium maternal process involved in female pregnancy positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to lipopolysaccharide negative regulation of granulocyte colony-stimulating factor production negative regulation of defense response to bacterium positive regulation of defense response to bacterium positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling negative regulation of immunological synapse formation negative regulation of T cell activation via T cell receptor contact with antigen bound to MHC molecule on antigen presenting cell
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5d6d8bc979-v94d6:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: e71199a02a6c1449b2ac9ded8316d5734e8aa2de
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.62.0-2026.11.45-1.0