Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Neue Produkte
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • L-Selectin (CD62L) Antibodies

          Invitrogen

          CD62L (L-Selectin) Monoclonal Antibody (MEL-14), APC-eFluor™ 780, eBioscience™

          72 Published Figures
          83 References
          View all (202) L-Selectin (CD62L) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD62L (L-Selectin) Monoclonal Antibody (MEL-14), APC-eFluor™ 780, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (72)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 73

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD62L (L-Selectin) Antibody (47-0621-80) in Flow

          Staining of BALB/c splenocytes with Anti-Mouse CD3e FITC (Product # 11-0031-82) and 0.06 µg of Rat IgG2a K Isotype Control APC-eFluor® 780 (Product # 47-4321-82) (left) or 0.06 µg of Anti-Mouse CD62L (L-Selectin) APC-eFluor® 780 (right). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L (L-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          47-0621-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.125 µg/test
          View 83 publications 83 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), APC-eFluor™ 780, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MEL-14

          Conjugate

          APC-eFluor™ 780 APC-eFluor™ 780 APC-eFluor™ 780
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 555
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 610-30S
          • NovaFluor Blue 660-40S
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          756/785 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1603258

          Product Specific Information

          Description: The MEL-14 monoclonal antibody reacts with mouse CD62L, a 76 kDa member of the selectin family. CD62L is expressed by neutrophils, monocytes, and subsets of T, B, and NK cells and binds a number of glycosylated, fucosylated, sulfated sialylated glycoproteins including CD34, glycam-1 and MAdCam-1. These interactions mediate rolling of lymphocytes on activated endothelium at the sites of inflammation and homing of cells to the high endothelial venules (HEV) of peripheral lymphoid tissues.

          Applications Reported: This MEL-14 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This MEL-14 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          APC-eFluor 780 emits at 780 nm and is excited with the Red laser (633 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochome.

          Light sensitivity: This tandem is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL cell sample + 100 µL IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 780 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          The human CD62L is a 74-95 kDa glycoprotein member of the selectin family of adhesion receptors. L-Selectin is comprised of an aminoterminal C-type lectin binding domain, an epidermal growth factor-like domain, two short consensus repeat (SCR) sequences homologous to those found in complement binding proteins, a short spacer region, a transmembrane region and a short cytoplasmic region. Human CD62L (L-Selectin) is constitutively expressed on all classes of leukocytes including lymphocytes (except a substantial population of memory T cells), monocytes and polymorphonuclear cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD62 antigen-like family member L; hLHRc; Leu-8; leukocyte adhesion molecule 1; leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1; lymph node homing receptor; lymphocyte antigen 22; lymphocyte surface MEL-14 antigen; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD62L; L-selectin; LAM-1; LECAM-1; LECAM1; Lnhr; Ly-22; Ly-m22; Lyam-1; Lyam1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P18337

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 20343

          View more View less

          Function(s)
          protease binding calcium ion binding protein binding sialic acid binding cell adhesion molecule binding glycolipid binding oligosaccharide binding
          Process(es)
          cell adhesion heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules calcium-dependent cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules response to ATP response to cytokine heterotypic cell-cell adhesion regulation of apoptotic process positive regulation of vascular permeability leukocyte migration leukocyte tethering or rolling positive regulation of neutrophil mediated cytotoxicity positive regulation of neutrophil chemotaxis negative regulation of leukocyte tethering or rolling positive regulation of leukocyte adhesion to arterial endothelial cell
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Datenschutzerklärung
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0