Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • F4/80 Antibodies

          Invitrogen

          F4/80 Monoclonal Antibody (BM8), Alexa Fluor™ 700, eBioscience™

          97 Published Figures
          373 References
          View all (70) F4/80 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite F4/80 Monoclonal Antibody (BM8), Alexa Fluor™ 700, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (97)
          F4/80 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          F4/80 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 98

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          F4/80 Antibody (56-4801-80) in Flow

          Staining of mouse bone marrow cells with Anti-Mouse CD11b PE (Product # 12-0112-82) and 0.125 µg of Rat IgG2a K Isotype Control Alexa Fluor® 700 (Product # 56-4321-80) (left) or 0.125 µg of Anti-Mouse F4/80 Antigen Alexa Fluor® 700 (right). Cells in the large scatter population were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          F4/80 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) (IHC, IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          56-4801-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 149 publications 149 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 41 publications 41 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 171 publications 171 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Hamster, Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Alexa Fluor™ 700, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          BM8

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 700 Alexa Fluor™ 700 Alexa Fluor™ 700
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 660 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • eFluor 570
          • eFluor 660
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          696/719 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2574502

          Product Specific Information

          Description: The BM8 monoclonal antibody reacts with mouse F4/80 antigen, an approximately 160 kDa surface receptor. It belongs to the EGF-TM7 family of proteins. As such it contains seven EGF-like domains on its extracellular N-terminus, seven transmembrane spanning sequences, and an intracellular C-terminal domain showing homology to other TM7 superfamily members. The F4/80 antigen is expressed by a majority of mature macrophages and is one of the best markers for this population of cells. However, other cell types, such as peritoneal eosinophils, Langerhans cells, and some other dendritic cell subtypes, have been reported to express this antigen as well. Expression of F4/80 commences during early myeloid development in vivo and can be upregulated on BM cells stimulated in vitro with M-CSF. Some populations of macrophages, especially in the lymphoid microenvironment, may be devoid of F4/80.

          Applications Reported: This BM8 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This BM8 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Alexa Fluor® 700 emits at 723 nm and can be excited with the red laser (633 nm). Most instruments will require a 685 LP mirror and 710/20 filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 723 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          F4/80 antigen is a 160 kDa cell surface glycoprotein that is a member of the EGF TM7 family of proteins and shares 68% overall amino acid identity with human EGF module containing mucin like hormone receptor 1 (EMR1). Expression of F4/80 is heterogeneous and is reported to vary during macrophage maturation and activation. The F4/80 antigen is expressed on a wide range of mature tissue macrophages including Kupffer cells, Langerhans, microglia, macrophages located in the gut lamina propria, peritoneal cavity, lung, thymus, bone marrow stroma and macrophages in the red pulp of the spleen. F4/80 expression has also been reported on a subpopulation of dendritic cells but is absent from macrophages located in T cell areas of the spleen and lymph node. The ligands and biological functions of the F4/80 antigen have not yet been determined but recent studies suggest a role for F4/80 in the generation of efferent CD8+ve regulatory T cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cell surface glycoprotein F4/80; EGF-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like sequence 1; EGF-like module receptor 1; EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1; EMR1 hormone receptor; F480; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: DD7A5-7; EGF-TM7; Emr1; F4/80; Gpf480; Ly71; TM7LN3

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q61549

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 13733

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity G-protein coupled receptor activity calcium ion binding
          Process(es)
          cell surface receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5d6d8bc979-v94d6:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: e71199a02a6c1449b2ac9ded8316d5734e8aa2de
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.62.0-2026.11.45-1.0