Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • iNOS Antibodies

          Invitrogen

          iNOS Monoclonal Antibody (CXNFT), Alexa Fluor™ 700, eBioscience™

          36 Published Figures
          34 References
          View all (59) iNOS antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite iNOS Monoclonal Antibody (CXNFT), Alexa Fluor™ 700, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (36)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 37

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          iNOS Antibody (56-5920-80) in Flow

          BALB/c mouse thioglycolate-elicited peritoneal exudate cells were unstimulated (left) or stimulated overnight with LPS (Product # 00-4976-03) (right). Cells were then stained intracellularly, using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol, with F4/80 Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-4801-82) and 0.06 µg of iNOS Monoclonal Antibody, Alexa Fluor 700. Total viable cells were used for analysis, as determined by Fixable Viability Dye eFluor 780 (Product # 65-0865-18). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          iNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          56-5920-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.125 µg/test
          View 32 publications 32 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Alexa Fluor™ 700, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          CXNFT

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 700 Alexa Fluor™ 700 Alexa Fluor™ 700
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • PE 
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          696/719 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2848473

          Product Specific Information

          Description: This CXNFT monoclonal antibody reacts to mouse NOS2 (inducible NOS, iNOS). Nitric oxide synthase enzymes catalyze the formation of nitric oxide from L-arginine through an NADPH- and oxygen-dependent mechanism. There are three isoforms of NOS that are encoded by three separate genes. NOS1 (neuronal NOS, nNOS) and NOS3 (endothelial NOS, eNOS) are constitutively expressed, while NOS2 is induced in response to bacterial endotoxins and inflammatory cytokines such as IFN gamma and TNF alpha. NOS2 is expressed by myeloid-derived suppressor cells and M1 macrophages but not alternatively activated M2 macrophages. NOS enzymes are functionally active only when they form homodimers, and dimerization of NOS2 occurs at steady-state concentrations of free Ca2+ such that NOS2 is functionally active when it is produced.

          Applications Reported: This CXNFT antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This CXNFT antibody has been tested by intracellular staining followed by flow cytometric analysis of stimulated thioglycolate-elicited peritoneal macrophages using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol. Please refer to "Staining Intracellular Antigens for Flow Cytometry, Protocol B: One step protocol for intracellular (nuclear) proteins" located at Flow Protocols . This may be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Alexa Fluor 700 emits at 723 nm and can be excited with the red laser (633-647 nm). Most instruments will require a 685 LP mirror and 710/20 band pass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 723 nm; Laser: Red Laser.

          Target Information

          iNOS (Inducible Nitric oxide, NO, NOS) is an inorganic, gaseous free radical that carries a variety of messages between cells. Vasorelaxation, neurotransmission and cytotoxicity can all be potentiated through cellular response to NO. NO production is mediated by members of the nitric oxide synthase (NOS) family. iNOS is expressed in liver and inducible by a combination of lipopolysaccharide and certain cytokines. NOS catalyzes the oxidization of L-arginine to produce L-citrulline and NO. Two constitutive isoforms, brain or neuronal NOS (b or nNOS, type I) and endothelial cell NOS (eNOS, type III), and one inducible isoform (iNOS, type II), have been cloned. All NOS isoforms contain calmodulin, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH), flavin adenine dinucleotide (FAD), and flavin mononucleotide (FMN) binding domains. iNOS is found in a variety of cell types including macrophages, hepatocytes, synoviocytes, and smooth muscle cells. Cytokines such as interferon-gamma (IFN), tumor necrosis factor (TNF), interleukin-1 and -2, and lipopolysaccarides (LPS) cause an increase in iNOS mRNA, protein, and activity levels. Protein kinase C-stimulating agents exhibit the same effect on iNOS activity. After cytokine induction, iNOS exhibits a delayed activity response which is then followed by a significant increase in NO production over a long period of time. Three related iNOS pseudogenes are located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. Diseases associated with iNOS dysfunction include achalasia and impotence.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: hepatocytes; inducible nitric oxide synthase; inducible NO synthase; inducible NOS; macrophage NOS; nitric oxide synthase 2, inducible, macrophage; nitric oxide synthase-inducible; NOS type II; OTTMUSP00000000202; peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2

          View more View less

          Gene Aliases: i-NOS; iNOS; MAC-NOS; Nos-2; NOS-II; Nos2a

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P29477

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 18126

          View more View less

          Function(s)
          actin binding nitric-oxide synthase activity protein binding calmodulin binding beta-catenin binding cAMP-dependent protein kinase regulator activity FMN binding oxidoreductase activity protein kinase binding heme binding tetrahydrobiopterin binding arginine binding identical protein binding protein homodimerization activity cadherin binding flavin adenine dinucleotide binding NADP binding nitric-oxide synthase binding Hsp90 protein binding
          Process(es)
          response to hypoxia blood vessel remodeling arginine catabolic process superoxide metabolic process nitric oxide biosynthetic process inflammatory response G-protein coupled receptor signaling pathway coupled to cGMP nucleotide second messenger circadian rhythm regulation of blood pressure response to bacterium response to hormone negative regulation of gene expression peptidyl-cysteine S-nitrosylation prostaglandin secretion response to lipopolysaccharide positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production response to tumor necrosis factor intracellular signal transduction nitric oxide-cGMP-mediated signaling pathway Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis regulation of cell proliferation negative regulation of protein catabolic process defense response to bacterium positive regulation of apoptotic process negative regulation of blood pressure regulation of insulin secretion cellular response to lipopolysaccharide cellular response to cytokine stimulus cellular response to interferon-gamma cellular response to xenobiotic stimulus regulation of cytokine production involved in inflammatory response
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-5d76f9f486-n5jxz:80/100.66.73.31:80.
          git-commit: 08b979eaab39376f31a39358ffa32de998e3c7f7
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.6.0-offline-prod