Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • IFN gamma Antibodies

          Invitrogen

          IFN gamma Monoclonal Antibody (XMG1.2), Alexa Fluor™ 660, eBioscience™

          View all (204) IFN gamma antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IFN gamma Monoclonal Antibody (XMG1.2), Alexa Fluor™ 660, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IFN gamma Antibody (606-7311-80) in Flow

          BALB/c mouse splenocytes were stimulated for 48 hours with Con A (Product # 00-4978-03), followed by 5 hours with the Cell Stimulation Cocktail (plus protein transport inhibitors) (Product # 00-4975-03). Cells were then surface-stained with CD4 Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-0041-82) and stained intracellularly, using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol, with 0.03 µg of Rat IgG1 kappa Isotype Control, Alexa Fluor 660 (Product # 606-4301-81) (left) or 0.03 µg of IFN gam... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          606-7311-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.06 µg/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG1 kappa Isotype Control (eBRG1), Alexa Fluor™ 660, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          XMG1.2

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 660 Alexa Fluor™ 660 Alexa Fluor™ 660
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          663/691 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2896299

          Product Specific Information

          Description: The XMG1.2 antibody reacts with mouse interferon (IFN) gamma. The XMG1.2 antibody is a neutralizing antibody. mouse IFN gamma is a 20 kDa factor produced by activated T, B and NK cells, and is an anti-viral and anti-parasitic cytokine. IFN gamma, in synergy with other cytokines such as TNF alpha, inhibits proliferation of normal and transformed cells. Immunomodulatory effects of IFN gamma are exerted on a wide range of cell types expressing the high affinity receptors for IFN gamma. Glycosylation of IFN gamma does not affect its biological activity.

          Applications Reported: This XMG1.2 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This XMG1.2 antibody has been tested by intracellular staining followed by flow cytometric analysis of stimulated mouse splenocytes using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol. Please refer to "Staining Intracellular Antigens for Flow Cytometry, Protocol A: Two step protocol for intracellular (cytoplasmic) proteins" located at Flow Protocols . This may be used at less than or equal to 0.06 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Alexa Fluor 660 emits at 690 nm and is intended for use on spectral cytometers where it may be multiplexed with APC, Alexa Fluor 647 and Alexa Fluor 700.

          Excitation: 662 nm; Emission: 690 nm; Laser: Red Laser.

          Target Information

          IFN gamma (Interferon gamma, Type II interferon) is a macrophage activation factor, and immune interferon that is produced primarily by T-lymphocytes and natural killer cells in response to antigens, mitogens, Staphylococcus enterotoxin B, phytohemaglutanin and other cytokines. IFN gamma is a dimeric protein consisting of two 146 amino acid subunits. IFN gamma is a glycoprotein that exists, functionally, as a homodimer of approximately 45 kDa. On SDS-PAGE, IFN gamma appears as a combination of 25, 20 and minor 15.5 kDa bands as a result of differential glycosylation. The biological activity of the IFN gamma homodimer is highly species specific. Human IFN gamma does not show cross-reactivity with mouse. IFN gamma function includes the following: antiviral activity, tumor antiproliferative activity, induction of class I and II MHC, macrophage activation, and enhanced immunoglobulin secretion by B lymphocytes. IFN gamma is involved in cytokine regulation and also acts synergistically with other cytokines. Activation of IFN gamma takes place through binding of IFN gamma receptor I and II, and activating the JAK-STAT pathway. IFN gamma does not show any homology with IFN alpha or IFN beta but human IFN gamma shows about 40% sequence homology with mouse IFN gamma. IFN gamma is upregulated by IL2, FGF basic, EGF and downregulated by vitamin D3 or DMN. IFN gamma gene mutations are associated with aplastic anemia.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cytokine; gamma interferon; H-IFN-g; IFN γ; IFN-gamma; IFN-y; IFNγ; Interferon; interferon 2f; interferon gamma precursor; Interferon y; Interferon γ; Interferonγ; M-IFN-g; R-IFN-g; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: If2f; Ifg; IFN-g

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P01580

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 15978

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity interferon-gamma receptor binding protein binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter microglial cell activation neutrophil apoptotic process positive regulation of cytokine production regulation of the force of heart contraction adaptive immune response macrophage activation involved in immune response CD8-positive, alpha-beta T cell differentiation involved in immune response positive regulation of T cell cytokine production regulation of transcription, DNA-templated apoptotic process inflammatory cell apoptotic process immune response humoral immune response JAK-STAT cascade positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation response to virus positive regulation of autophagy positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression positive regulation of epithelial cell migration urea metabolic process antigen processing and presentation macrophage differentiation neutrophil chemotaxis negative regulation of epithelial cell differentiation endoplasmic reticulum unfolded protein response positive regulation of protein complex assembly negative regulation of myelination regulation of neurological system process positive regulation of synaptic transmission, cholinergic negative regulation of interleukin-17 production positive regulation of chemokine production positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-23 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation of STAT protein positive regulation of smooth muscle cell apoptotic process Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis interleukin-2-mediated signaling pathway type III interferon-mediated signaling pathway positive regulation of T cell proliferation macrophage activation positive regulation of protein import into nucleus positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein defense response to bacterium defense response to protozoan positive regulation of apoptotic process positive regulation by host of viral process positive regulation of MHC class II biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of neuron differentiation negative regulation of osteoclast differentiation positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of cell adhesion positive regulation of glycolytic process negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter creatinine metabolic process astrocyte activation negative regulation of fibroblast proliferation positive regulation of isotype switching to IgG isotypes negative regulation of smooth muscle cell proliferation regulation of defense response to virus by host positive regulation of inflammatory response positive regulation of phagocytosis positive regulation of neurogenesis regulation of immune response regulation of insulin secretion defense response to Gram-positive bacterium T cell receptor signaling pathway sensory perception of mechanical stimulus positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis defense response to virus regulation of glial cell proliferation interferon-gamma-mediated signaling pathway positive regulation of fructose 1,6-bisphosphate metabolic process positive regulation of vitamin D biosynthetic process cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interleukin-18 negative regulation of glomerular mesangial cell proliferation extrinsic apoptotic signaling pathway receptor signaling pathway via STAT regulation of neuronal action potential neuroinflammatory response negative regulation of beta-amyloid clearance positive regulation of glutamate receptor signaling pathway positive regulation of cellular respiration positive regulation of beta-amyloid formation response to sodium arsenite positive regulation of iron ion import across plasma membrane positive regulation of STAT cascade positive regulation of tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 11 production regulation of hepatocyte proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-5d76f9f486-984h4:80/100.66.78.112:80.
          git-commit: 08b979eaab39376f31a39358ffa32de998e3c7f7
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.6.0-offline-prod