Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • KCC2 Antibodies

          Antibodies Inc

          KCC2 Monoclonal Antibody (N1/66), FL550

          View all (29) KCC2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite KCC2 Monoclonal Antibody (N1/66), FL550

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          KCC2 Monoclonal Antibody (N1/66), FL550

          Product Details

          75-050-FL550

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Chicken, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          N1/66

          Immunogen

          Fusion protein amino acids 932-1043 (intracellular carboxyl terminus) of rat KCC2b (accession number Q63633) produced recombinantly in E. Coli.
          View immunogen

          Conjugate

          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          550/575 nm

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.

          Target Information

          Mediates electroneutral potassium-chloride cotransport in mature neurons. Transport occurs under isotonic conditions, but is activated 20-fold by cell swelling. Important for Cl(-) homeostasis in neurons.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2; erythroid K-Cl cotransporter 2; Furosemide-sensitive K-Cl cotransporter; hKCC2; K-Cl cotransporter 2; KCC 2; KCC2a variant 1; KCC2a-S25 variant 1; KCC2b variant 2; mKCC2; Neuronal K-Cl cotransporter; neuronal-specific K-Cl cotransporter; rKCC2; S12A5; solute carrier family 12 (potassium/chloride transporter), member 5; Solute carrier family 12 member 5; solute carrier family 12, member 5; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: DEE34; EIEE34; EIG14; hKCC2; KCC2; KIAA1176; mKIAA1176; SLC12A5

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9H2X9, (Mouse) Q80TI5, (Rat) Q63633

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Chicken) 777252, (Human) 57468, (Mouse) 57138, (Rat) 171373

          View more View less

          Function(s)
          ammonium transmembrane transporter activity chloride transmembrane transporter activity symporter activity cation:chloride symporter activity potassium:chloride symporter activity protein kinase binding transmembrane transporter activity metal ion binding protein binding secondary carrier transporter
          Process(es)
          ion transport potassium ion transport chloride transport cell volume homeostasis hypotonic response chemical synaptic transmission learning response to xenobiotic stimulus cellular chloride ion homeostasis developmental process multicellular organism growth thermosensory behavior intracellular pH reduction chloride ion homeostasis potassium ion homeostasis transmembrane transport dendritic spine development potassium ion transmembrane transport ammonium transmembrane transport postsynaptic neurotransmitter receptor diffusion trapping regulation of postsynapse assembly chloride transmembrane transport potassium ion import across plasma membrane transport organic cation transport ammonium transport response to drug cation transmembrane transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0