Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD86 Antibodies

          Invitrogen

          CD86 (B7-2) Monoclonal Antibody (IT2.2), NovaFluor™ Yellow 700, eBioscience™

          View all (161) CD86 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD86 (B7-2) Monoclonal Antibody (IT2.2), NovaFluor™ Yellow 700, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD86 (B7-2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD86 (B7-2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD86 (B7-2) Antibody (H021T02Y06-A) in Flow

          Spectral signature for NovaFluor Yellow 700 collected on a 5-laser Cytek Aurora Full Spectrum flow cytometer using Cytek assay settings. Human peripheral blood mononuclear cells were stained with anti-human CD4 (SK3) and signatures displayed following gating on the lymphocyte population. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD86 (B7-2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          H021T02Y06-A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.05 µg)/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          IT2.2

          Conjugate

          NovaFluor™ Yellow 700 NovaFluor™ Yellow 700 NovaFluor™ Yellow 700
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Biotin 
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 690
          • NovaFluor Yellow 755
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          551/701 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.05 µg/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          RRID

          AB_3098262

          Product Specific Information

          Description
          The IT2.2 monoclonal antibody reacts with human CD86, an ~80 kDa surface receptor also known as B7-2.

          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.

          Applications Tested
          This IT2.2 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at (5 µL (0.05 µg)/test). A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.

          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.

          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.

          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).

          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more

          Excitation: 551 nm; Emission: 701 nm; Laser: 561 nm (Yellow) Laser

          Target Information

          CD86, along with CD80, is a member of the B7 family of costimulatory molecules and plays a crucial role in T cell activation and immune response regulation. CD86 is expressed at low levels on B cells, macrophages, and dendritic cells, and its expression is upregulated on B cells through various stimuli, including the BCR complex, CD40, and certain cytokine receptors. As a type I membrane protein and member of the immunoglobulin superfamily, CD86 serves as a ligand for the T cell surface proteins CD28 and CTLA-4 (CD152). The interaction between CD86 and CD28 provides a costimulatory signal essential for T cell activation during antigen presentation, while binding with CTLA-4 negatively regulates T cell activation, diminishing the immune response. This interaction is critical for T-B cell crosstalk, T cell costimulation, autoantibody production, and Th2-mediated Ig production. The kinetics of CD86 upregulation upon stimulation suggest its significant contribution during the primary phase of an immune response. CD86 and CD80 have distinct roles in T helper cell differentiation, and insufficient co-stimulation involving these molecules can induce tolerance. Alternative splicing of CD86 results in two transcript variants encoding different isoforms, with additional variants described but not fully sequenced. Dysfunction in CD86 is associated with diseases such as gallbladder squamous cell carcinoma and myocarditis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Activation B7-2 antigen; B lymphocyte activation antigen B72; B-lymphocyte activation antigen B7-2; B70; BU63; CD28 antigen ligand 2; CD86; CD86 antigen (CD28 antigen ligand 2, B7-2 antigen); CD86 v6; CTLA-4 counter-receptor B7.2; Early T-cell co-stimulatory molecule 1; FUN-1; MGC34413; T-lymphocyte activation antigen CD86; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: B7-2; B7.2; B70; CD28LG2; CD86; LAB72

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P42081

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 942

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity protein binding coreceptor activity signaling receptor activity receptor agonist activity
          Process(es)
          adaptive immune response immune system process positive regulation of immunoglobulin production immune response signal transduction cell surface receptor signaling pathway positive regulation of cell proliferation T cell costimulation positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of interleukin-4 production positive regulation of lymphotoxin A production positive regulation of T cell proliferation T cell activation B cell activation negative regulation of T cell proliferation positive regulation of T-helper 2 cell differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated lymphocyte activation viral entry into host cell cellular response to lipopolysaccharide positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-8pzg4:80/100.66.75.138:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline