Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • HLA-DR Antibodies

          Invitrogen

          HLA-DR Monoclonal Antibody (LN3), NovaFluor™ UV 765, eBioscience™

          View all (204) HLA-DR antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HLA-DR Monoclonal Antibody (LN3), NovaFluor™ UV 765, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          HLA-DR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          HLA-DR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HLA-DR Antibody (H049T02U01-A) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were unstained (left) or stained with HLA-DR Monoclonal Antibody, NovaFluor UV 765 (right). All cells were co-stained with CD19 Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-0199-42). Total viable cells in the lymphocyte gate were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with autofluorescence extraction. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HLA-DR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-DR Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          H049T02U01-A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.2 µg)/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          LN3

          Conjugate

          NovaFluor™ UV 765 NovaFluor™ UV 765 NovaFluor™ UV 765
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 514 
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • Alexa Fluor Plus 488 
          • Alexa Fluor Plus 594 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • Alexa Fluor Plus 750
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • FITC
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 530
          • NovaFluor Blue 555
          • NovaFluor Blue 610-30S
          • NovaFluor Blue 660-40S
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 745
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          358/763 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 µg/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          RRID

          AB_3679349

          Product Specific Information

          Description
          The LN3 mAb reacts with the human major histocompatibility complex (MHC) class II, HLA-DR. HLA-DR is expressed on the surface of human antigen presenting cells (APC) including B cells, monocytes, macrophages, DCs, and activated T cells. HLA-DR is a heterodimeric transmembrane protein composed of alpha and beta subunits and plays an important role in the presentation of peptides to CD4+ T lymphocytes.

          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.

          Applications Tested
          This LN3 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.2 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.

          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.

          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.

          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).

          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more

          Excitation: 358 nm; Emission: 763 nm; Laser: 349 nm (Ultraviolet) Laser

          Target Information

          HLA-DR, like other MHC class II molecules, is a transmembrane glycoprotein composed of a 36 kDa alpha chain (DRA) and 27 kDa beta chain (DRB). The alpha chain gene contains 5 exons. Exon 1 encodes the leader peptide, exons 2 and 3 encode the two extracellular domains, and exon 4 encodes the transmembrane domain and the cytoplasmic tail. DRA does not have polymorphisms in the peptide binding part and acts as the sole alpha chain for DRB1, DRB3, DRB4 and DRB5. Within the DR molecule the beta chain contains all the polymorphisms specifying the peptide binding specificities. Hundreds of DRB1 alleles have been described and typing for these polymorphisms is routinely done for bone marrow and kidney transplantation. HLA-DR is expressed primarily on antigen presenting cells such as B lymphocytes, monocytes, macrophages, thymic epithelial cells and activated T lymphocytes. Three loci, DR, DQ and DP, encode the major expressed products of the human class II region. The human MHC class II molecules bind intracellularly processed peptides, present them to T-helper cells, and have a critical role in the initiation of the immune response.

          HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD74 antigen; CD74 antigen (invariant polypeptide of major histocompatibility complex, class II antigen-associated); CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain; cell surface glycoprotein; integral membrane protein; class II HLA histocompatibility antigen; class II MHC-associated invariant chain peptide; DASS-397D15.1; DR beta-5; DR7 beta-chain glycoprotein; DRB1; DRB52; DRw53 beta-chain glycoprotein; ERLA-005; FLJ51114; FLJ75017; FLJ76359; gamma chain of class II antigens; histocompatibility antigen HLA-DR alpha; HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 3 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 4 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR-1 beta chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR-5 beta chain; HLA-DR alpha-chain; hla-dr antigen alpha chain; hla-dr antigen heavy chain; HLA-DR antigens-associated invariant chain; HLA-DR-alpha chain precursor; HLA-DR-beta chain; HLA-DR-gamma; HLA-DR11-14N allele; HLA-DRA; HLA-DRB1; human leucocyte antigen; human leucocyte antigen DRB1; human leucocyte antigen DRB3; Ia-associated invariant chain; leukocyte antigen; lymphocyte antigen DRB1; major histocompatibility complex, class II, DRB3; MHC class II antigen; MHC class II antigen DR beta 3 chain; MHC class II antigen DRA; MHC class II antigen DRB3; MHC class II antigen DRB4; MHC class II antigen DRB5; MHC class II DR beta chain; MHC class II HLA-DR beta 1 chain; MHC class II HLA-DR beta 3 chain; MHC class II HLA-DR4 protein; MHC class II HLA-DR4/w53 protein; MHC class II protein; MHC DR beta protein precursor; MHC DR-beta; MHC DR7-beta-1 chain; MHC DR7-beta-2 chain; MHC HLA DR5 cell surface glycoprotein beta chain precursor; MHC HLA-DR gamma chain; MHC HLA-DR-beta chain; MHC HLA-DR-beta chain precursor; MHC HLA-DR-beta chain precursor old gene name 'HLA-DRA1'; MHC HLA-DR-beta surface glycoprotein; MHC HLA-DR-beta-1 chain; MHC HLA-DR-beta-1 precursor; MHC HLA-DR-beta-2 precursor; MHC HLA-DR1-beta; MHC HLA-DR2 (non-Dw2/non-Dw12)b glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw12)a glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw12)b glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw2)a glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw2)b glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(non-Dw2/non-Dw12)a glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DRw10-beta-2 protein precursor; MHC2; MHCII; unnamed protein product; XXbac-BPG161M6.1

          View more View less

          Gene Aliases: CLIP; DHLAG; DR4; DRB1; DRB3; DRB4; DRB5; HLA DRB3; HLA-DR1B; HLA-DR3B; HLA-DR4B; HLA-DRA1; HLA-DRB; HLA-DRB3*; HLA-DRB4*; HLA-DRB5*; HLADG; Ia-GAMMA; II; p33; SS1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04233, (Human) P01903, (Human) P01911, (Human) P79483, (Human) P13762, (Human) Q30154

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 972, (Human) 3122, (Human) 3123, (Human) 3125, (Human) 3126, (Human) 3127

          View more View less

          Function(s)
          beta-amyloid binding cytokine receptor activity protein binding cytokine binding MHC class II protein complex binding macrophage migration inhibitory factor binding MHC class II protein binding CD4 receptor binding MHC class II protein binding, via antigen binding groove identical protein binding protein binding involved in protein folding nitric-oxide synthase binding polysaccharide binding peptide antigen binding T cell receptor binding structural constituent of cytoskeleton MHC class II receptor activity
          Process(es)
          peptide antigen assembly with MHC class II protein complex immune response antigen processing and presentation antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II positive regulation of immune response positive regulation of T cell activation positive regulation of T cell mediated cytotoxicity myeloid dendritic cell antigen processing and presentation antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class II antigen processing and presentation of peptide or polysaccharide antigen via MHC class II positive regulation of CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell differentiation positive regulation of memory T cell differentiation regulation of T-helper cell differentiation cognition positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell activation prostaglandin biosynthetic process positive regulation of cytokine-mediated signaling pathway T cell activation involved in immune response positive regulation of dendritic cell antigen processing and presentation negative regulation of peptide secretion positive regulation of type 2 immune response negative regulation of mature B cell apoptotic process protein folding intracellular protein transport positive regulation of gene expression immunoglobulin mediated immune response antigen processing and presentation of endogenous antigen negative regulation of cell migration positive regulation of B cell proliferation positive regulation of prostaglandin biosynthetic process positive regulation of chemokine production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production response to interferon-gamma macrophage migration inhibitory factor signaling pathway regulation of macrophage activation negative regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator T cell selection positive regulation of monocyte differentiation negative regulation of viral entry into host cell positive regulation of fibroblast proliferation protein stabilization positive regulation of macrophage cytokine production protein-containing complex assembly protein trimerization positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of neutrophil chemotaxis negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production positive regulation of macrophage migration inhibitory factor signaling pathway positive regulation of T cell mediated immune response to tumor cell signal transduction T cell receptor signaling pathway inflammatory response to antigenic stimulus negative regulation of inflammatory response to antigenic stimulus humoral immune response cytoskeleton organization epidermis development detection of bacterium macrophage differentiation regulation of interleukin-10 production regulation of interleukin-4 production negative regulation of interferon-gamma production positive regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus T-helper 1 type immune response negative regulation of T cell proliferation protein tetramerization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-n2np5:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0